アッセイ
98%
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D +142°, c = 1 in methanol
mp
163-165 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
ester
SMILES記法
O.Cc1ccc(cc1)C(=O)O[C@@H]([C@H](OC(=O)c2ccc(C)cc2)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C20H18O8.H2O/c1-11-3-7-13(8-4-11)19(25)27-15(17(21)22)16(18(23)24)28-20(26)14-9-5-12(2)6-10-14;/h3-10,15-16H,1-2H3,(H,21,22)(H,23,24);1H2/t15-,16-;/m0./s1
InChI Key
FOTRUJUPLHRVNU-MOGJOVFKSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
108081-5KG:
108081-VAR:
108081-BULK:
108081-5G:
108081-25G:
この製品を見ている人はこちらもチェック