Merck
345849
Sigma-Aldrich
ジベンゾイル-L-酒石酸
98%
別名:
L-DBTA, (−)-O,O′-ジベンゾイル-L-酒石酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[C6H5CO2CH(CO2H)-]2
CAS番号:
分子量:
358.30
Beilstein:
709854
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
光学活性
[α]20/D −116°, c = 9 in ethanol
mp
152-155 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
ester
phenyl
SMILES記法
OC(=O)[C@H](OC(=O)c1ccccc1)[C@@H](OC(=O)c2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C18H14O8/c19-15(20)13(25-17(23)11-7-3-1-4-8-11)14(16(21)22)26-18(24)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H,(H,19,20)(H,21,22)/t13-,14-/m1/s1
InChI Key
YONLFQNRGZXBBF-ZIAGYGMSSA-N
アプリケーション
ジベンゾイル-L-酒石酸はトレーガー塩基のラセミ体解消のためのキラル分割剤として用いられることがあります。また、有機非対称性触媒として潜在的有用性を持つキラル遷移金属複合体合成のためのリガンドとして用いられることがあります。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
345849-100G:
345849-VAR:
345849-25G:
345849-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A convenient method for the synthesis and resolution of Troger base.
Satishkumar S and Periasamy M.
Tetrahedron Asymmetry, 17(7), 1116-1119 (2006)
Transition metal complexes of dibenzoyl-L-tartaric acid (db-L-tarH2) and L-tartaric acid (L-tarH2); X-ray crystal structure of {[Cu(L-tar)(phen)]?6H2O}n (phen=1,10-phenanthroline).
McCann M, et al.
Polyhedron, 16(20), 3655-3661 (1997)
C Q Cao et al.
European journal of pharmacology, 418(1-2), 79-87 (2001-05-04)
Due to low central nervous system (CNS) bioavailability of delta-opioid peptides, little is known about the effect of systemic administration of delta-opioid receptor ligands. The present study examined the effect of non-peptidergic delta-opioid receptor agonists, (+)-4-[(alphaR)-alpha-((2R,5R)-4-Allyl-2,5-dimethyl-1-piperazinyl)-3-methoxybenzyl]-N,N-diethylbenzamide (SNC80) and (-)dibenzoyl-L-tartaric acid
Emily M Jutkiewicz et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 309(1), 173-181 (2004-01-15)
The diarylpiperazine delta-opioid agonist SNC80 [(+)-4-[(alphaR)-alpha-[(2S,5R)-2,5-dimethyl-4-(2-propenyl)-1-piperazinyl]-(3-methoxyphenyl)methyl]-N,N-diethylbenzamide] produces convulsions, antidepressant-like effects, and locomotor stimulation in rats. The present study compared the behavioral effects in Sprague-Dawley rats of SNC80 with its two derivatives, SNC86 [(+)-4-[alpha(R)-alpha-[(2S,5R)-2,5-dimethyl-4-(2-propenyl)-1-piperazinyl]-(3-hydroxyphenyl)methyl]-N,N-diethylbenzamide] and SNC162 [(+)-4-[(alphaR)-alpha-[(2S,5R)-2,5-dimethyl-4-(2-propenyl)-1-piperazinyl]-(3-phenyl)methyl]-N,N-diethylbenzamide], which differ by one
Jin-Lan Zhou et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (48)(48), 5200-5202 (2007-12-07)
Chiral calix[4]arenes bearing long tertiary alkyl groups at the upper rim and S-1-phenylethylamine groups at the lower rim can form heat-set gels and egg-like vesicles enantioselectively with d-2,3-dibenzoyltartaric acid in cyclohexane, which is the first example of heat-set gels resulting