Merck
33610
Sigma-Aldrich
(+)-2,3-ジベンゾイル-D-酒石酸
≥99.0% (T)
別名:
(+)-O,O′-ジベンゾイル-D-酒石酸, D-酒石酸 2,3-ジベンゾアート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[C6H5CO2CH(CO2H)]2
CAS番号:
分子量:
358.30
Beilstein:
2227343
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99.0% (T)
フォーム
powder
光学活性
[α]20/D +117±2°, c = 5% in ethanol
不純物
≤1% water
mp
145-155 °C
154-156 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
ester
phenyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)[C@@H](OC(=O)c1ccccc1)[C@H](OC(=O)c2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C18H14O8/c19-15(20)13(25-17(23)11-7-3-1-4-8-11)14(16(21)22)26-18(24)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H,(H,19,20)(H,21,22)/t13-,14-/m0/s1
InChI Key
YONLFQNRGZXBBF-KBPBESRZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
(+)-2,3-ジベンゾイル-D-酒石酸は、塩基を分割するための酸性キラル分割試薬です
その他情報
塩基の分割用試薬
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
33610-VAR-F:
33610-BULK-F:
33610-50G-F:
33610-250G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Mirjan M van Timmeren et al.
Nephrology, dialysis, transplantation : official publication of the European Dialysis and Transplant Association - European Renal Association, 20(11), 2349-2357 (2005-09-08)
Non-esterified fatty acids (NEFA) carried on albumin may have a causal role in the development of chronic proteinuria-induced nephropathy. To investigate whether NEFA aggravate renal structural damage, we studied the effects of NEFA addition to delipidated bovine serum albumin (BSA)
Practical continuous resolution of a-amino-e-caprolactam by diastereomeric salt formation using a single resolving agent with a solvent switch method.
Sakai K, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 14(23), 3713-3718 (2003)
S. Collina et al.
Tetrahedron Asymmetry, 10, 2387-2387 (1999)
M.R. Caira et al.
Tetrahedron Asymmetry, 10, 2175-2175 (1999)
P.H. Boyle
Quart. Rev., 25, 323-323 (1971)