主要文書
8.18869
Sigma-Aldrich
(2S,3S)-(+)-Di-O-benzoyltartaric acid
for resolution of racemates for synthesis
別名:
(2S,3S)-(+)-Di-O-benzoyltartaric acid, Di-O-benzoyl-D-tartaric acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5COOCH(COOH)CH(COOH)OCOC6H5
CAS番号:
分子量:
358.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
241-097-1
NACRES:
NA.22
フォーム:
powder
アッセイ:
≥99.0% (acidimetric)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (acidimetric)
フォーム
powder
mp
150-154 °C
かさ密度
510 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O(C(C(OC(=O)c2ccccc2)C(=O)O)C(=O)O)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C18H14O8/c19-15(20)13(25-17(23)11-7-3-1-4-8-11)14(16(21)22)26-18(24)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H,(H,19,20)(H,21,22)
InChI Key
YONLFQNRGZXBBF-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=5 in methanol): +117.0 - +123.0 °
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3