主要文書
8.06914
Sigma-Aldrich
(R)-(-)-Mandelic acid
for resolution of racemates for synthesis
別名:
(R)-(-)-Mandelic acid, D-Mandelic acid, D-α-Hydroxyphenylacetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH(OH)COOH
CAS番号:
分子量:
152.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
210-276-6
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99.0% (acidimetric)
形状
crystals
有効性
5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.1 (20 °C, 60 g/L in H2O)
mp
130-132 °C
転移温度
flash point >190 °C
溶解性
soluble 109.8 g/L
かさ密度
670 kg/m3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C8H8O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7,9H,(H,10,11)/t7-/m1/s1
InChI Key
IWYDHOAUDWTVEP-SSDOTTSWSA-N
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 131 °C
Melting range (upper value): ≤ 134 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=2 in water): -157.0 - -153.0 °
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1