安全性情報
8.18308
Sigma-Aldrich
(-)-Brucine
for resolution of racemates for synthesis
別名:
(-)-Brucine, 2,3-Dimethoxy strychnine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H26N2O4
CAS番号:
分子量:
394.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352210
EC Index Number:
206-614-7
NACRES:
NA.22
品質水準
mp
175-178 °C
溶解性
slightly soluble 3.2 g/L
かさ密度
230 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
N21[C@@H]3[C@@]4(C5N(c7c4cc(c(c7)OC)OC)C(=O)CC6OCC=C([C@@H]([C@@H]65)C3)C2)CC1
InChI
1S/C23H26N2O4/c1-27-16-8-14-15(9-17(16)28-2)25-20(26)10-18-21-13-7-19-23(14,22(21)25)4-5-24(19)11-12(13)3-6-29-18/h3,8-9,13,18-19,21-22H,4-7,10-11H2,1-2H3/t13-,18?,19-,21-,22?,23+/m0/s1
InChI Key
RRKTZKIUPZVBMF-PLNGPGDESA-N
アナリシスノート
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 173 °C
Melting range (upper value): ≤ 178 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=1 in ethanol): -86.0 - -80.0 °
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 3
保管分類コード
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3