アッセイ
≥99.0% (acidimetric)
フォーム
powder
pH
0.3 (200 g/L in H2O)
mp
195 °C (decomposes)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[S](=O)(=O)([O-])C[C@@]21C([C@@H](CC2)CC1=O)(C)C
InChI
1S/C10H16O4S/c1-9(2)7-3-4-10(9,8(11)5-7)6-15(12,13)14/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,12,13,14)/p-1/t7-,10-/m0/s1
InChI Key
MIOPJNTWMNEORI-XVKPBYJWSA-M
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=10 in water): +20.0 - +22.0 °
Identity (IR): passes test
Spec. rotation [α²0/D (c=10 in water): +20.0 - +22.0 °
Identity (IR): passes test
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3