アッセイ
99%
フォーム
crystals
光学活性
[α]20/D +19.9°, c = 2 in H2O
mp
196-200 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(CS(O)(=O)=O)C(=O)C2
InChI
1S/C10H16O4S/c1-9(2)7-3-4-10(9,8(11)5-7)6-15(12,13)14/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,12,13,14)/t7-,10-/m1/s1
InChI Key
MIOPJNTWMNEORI-GMSGAONNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
(1S)-(+)-10-カンファースルホン酸は10-ヨードカンファー合成の開始物質として用いられることがあります。また、ポリアニリンの伝導バンド中にキラリティを誘導するためのドーパントとしても用いられることがあります。(±)-S-メチル-S-フェニルスルフォキシミン はこれをキラル分割試薬として用いることにより、高い鏡像異性体純度で(-)-フォームを生成します。
光学分割剤やジペプチドのカップリング反応の触媒として用います。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
C2107-5G:
C2107-100G:
C2107-500G:
C2107-VAR:
C2107-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Large induced optical activity in the conduction band of polyaniline doped with (1S)-(+)-10-camphorsulfonic acid.
Havinga EE, et al.
Synt. Metals, 66(1), 93-97 (1994)
Norma J Greenfield
Nature protocols, 1(6), 2876-2890 (2007-04-05)
Circular dichroism (CD) is an excellent tool for rapid determination of the secondary structure and folding properties of proteins that have been obtained using recombinant techniques or purified from tissues. The most widely used applications of protein CD are to
Heterocycles, 31, 353-353 (1990)
Helvetica Chimica Acta, 69, 1153-1153 (1986)
An efficient resolution of (?)-S-methyl-S-phenylsulfoximine with (+)-10-camphorsulfonic acid by the method of half-quantities.
Brandt J and Gais HJ.
Tetrahedron Asymmetry, 8(6), 909-912 (1997)