Merck
21360
Sigma-Aldrich
(+)-カンファー-10-スルホン酸
purum, ≥98.0% (T)
別名:
(+)-β-カンファースルホン酸, (1S)-(+)-カンファー-10-スルホン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H16O4S
CAS番号:
分子量:
232.30
Beilstein:
2809675
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
purum
品質水準
アッセイ
≥98.0% (T)
形状
solid
光学活性
[α]20/D +21.5±1°, c = 10% in H2O
mp
~200 °C (dec.) (lit.)
官能基
ketone
sulfonic acid
SMILES記法
[H][C@@]12CC[C@@](CS(O)(=O)=O)(C(=O)C1)C2(C)C
InChI
1S/C10H16O4S/c1-9(2)7-3-4-10(9,8(11)5-7)6-15(12,13)14/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,12,13,14)/t7-,10-/m1/s1
InChI Key
MIOPJNTWMNEORI-GMSGAONNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
(+)-カンファー-10-スルホン酸は10-ヨードカンファ-合成の出発材料として使用することができます。(±)-S-メチル-S-フェニルスルホキシミンはキラル溶解剤としてそれを用いて高エナンチオマー純度で(-)-型を形成します。(+)-カンファー-10-スルホン酸をドープしたポリアニリン(PAni)は、すぐれたアンモニアセンサーである導電性ポリマーナノファイバーを形成します。
その他情報
塩基の分割に使用する試薬です。液体クロマトグラフィ-(LC)による分離で移動相添加剤として用いられるほか、結晶化誘導不斉転換にも用いられます。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
21360-100G-F:
21360-BULK-F:
21360-500G-F:
21360-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Electrospun polyaniline fibers as highly sensitive room temperature chemiresistive sensors for ammonia and nitrogen dioxide gases.
Zhang Y, et al.
Advances in Functional Materials, 24(25), 4005-4014 (2014)
P.J. Reider et al.
The Journal of Organic Chemistry, 52, 955-955 (1987)
A. Lore et al.
Journal of Liquid Chromatography, 14, 2065-2065 (1991)
T. Shiraiwa et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 64, 3729-3729 (1991)
1, 3-Diamine-Derived Bifunctional Organocatalyst Prepared from Camphor.
Ricko S, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 358(23), 3786-3796 (2016)