About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H19NO4S
CAS番号:
分子量:
249.33
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
光学活性
[α]22/D −18.4°, c = 5.3 in H2O
mp
250 °C (dec.) (lit.)
官能基
ketone
sulfonic acid
SMILES記法
N.CC1(C)[C@H]2CC[C@]1(CS(O)(=O)=O)C(=O)C2
InChI
1S/C10H16O4S.H3N/c1-9(2)7-3-4-10(9,8(11)5-7)6-15(12,13)14;/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,12,13,14);1H3/t7-,10-;/m0./s1
InChI Key
JTMZBRWRXFAITF-YUWZRIFDSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
(1R)-(-)-10-Camphorsulfonic acid ammonium salt may be used as an ion-pair reagent to enhance the ability of supercritical carbon dioxide to extract polar compounds in supercritical fluid extraction (SFE) process. It can also be used in the synthesis of (-)-quadrone.
アプリケーション
溶媒として用いるアニオン性キラル液体とキラルシフト試薬の合成に関与する反応剤
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
188360-50G:
188360-VAR:
188360-BULK:
Ion-pair-supercritical fluid extraction of clenbuterol from food samples.
Jimenez-Carmona MM, et al.
Journal of Chromatography A, 711(2), 269-276 (1995)
Total synthesis of natural quadrone.
Liu HJ and Llinas-Brunet M.
Canadian Journal of Chemistry, 66(3), 528-530 (1988)
Sub-and supercritical fluid extraction of trichloropyridinol from soil prior to immunoassay.
Jimenez-Carmona MM, et al.
Journal of Chromatography A, 785(1-2), 329-336 (1997)