Merck
530689
Sigma-Aldrich
ポリアニリン(エメラルジン塩基)
average Mw ~65,000
別名:
エメラルジン塩基ポリアニリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
分子量
average Mw ~65,000
品質水準
mp
>350 °C
溶解性
m-cresol: soluble
DMAC: soluble
DMF: soluble
DMSO: soluble
NMP: soluble
λmax
331 nm
SMILES記法
Brc1nn[nH]c1C.Cl
InChI
1S/C3H4BrN3.ClH/c1-2-3(4)6-7-5-2;/h1H3,(H,5,6,7);1H
InChI Key
LYCWKZFKTMHXQA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリアニリン(PAni)エメラルジン塩は、PAniエメラルジン塩基(PAni-EB)のプロトン化により調製できます。pH>7でPani-Ebが形成されます。腐食剤に対するメカニズムが研究されています。
ポリアニリン(エメラルジン塩基)(PANI)は、窒素置換誘導体を含む環構造の導電性ポリマーです。エメラルジンタイプの酸化状態を塩基中に有しています。この化合物は、エメラルジン塩と水酸化アンモニウムの脱プロトン化により調製されます。主に電気化学デバイス研究で用いられます。
アプリケーション
PANIは共役ポリマー系を形成し、これはさまざまな半導体用途に使用できます。燃料電池、LEDスーパーキャパシタ、化学センサーおよび充電式電池などのさまざまなデバイスの製造に用いることができます。
PAni-EB/ポリアクリロニトリル(PAN)複合ナノファイバーを製造しました。ドーパントおよび溶媒の濃度がこの複合材料の形態、導電性および機械的性質に与える影響を研究しました。PAni-EB/PANナノウェブを調整した報告もされています
特徴および利点
非ド-プ型の導電性ポリマ-(非導電性)
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
530689-50G:
530689-VAR:
530689-BULK:
530689-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A Polyaniline-Coated Sulfur/Carbon Composite with an Enhanced High-Rate Capability as a Cathode Material for Lithium/Sulfur Batteries
Li G, et al.
Advanced Energy Materials, 2(10), 1238-1245 (2012)
Supercapacitors based on flexible graphene/polyaniline nanofiber composite films
Wu Q, et al.
ACS Nano, 4(4), 1963-1970 (2010)
Carbon nanotube/polyaniline composite as anode material for microbial fuel cells
Qiao Y, et al.
Journal of Power Sources, 170(1), 79-84 (2007)
Application of polyaniline (emeraldine base, EB) in polymer light-emitting devices.
Wang HL, et al.
Synthetic Metals, 78(1), 33-37 (1996)
Flexible light-emitting diodes made from soluble conducting polymers
Gustafsson G, et al.
Nature, 357(6378), 477-477 (1992)
資料
Self-healing soft electronic materials offer potential cost savings and reduced electronic waste.
関連コンテンツ
2000年ノーベル化学賞に輝いて注目を浴び、今や様々な製品に応用される導電性高分子について、その開発経緯、科学教育への展開を視野に入れた解説と、実際の実験教室例を紹介しています。