Merck
577030
Sigma-Aldrich
ポリピロール
greener alternative
conductivity 10-50 S/cm (pressed pellet)
別名:
PPy
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
形状
solid
品質水準
含みます
proprietary organic sulfonic acid as dopant
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
溶解性
H2O: insoluble
organic solvents: insoluble
環境により配慮した代替製品カテゴリ
InChI
1S/C4H5N/c1-2-4-5-3-1/h1-5H
InChI Key
KAESVJOAVNADME-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリピロール(PPy)は、広く使用されている高導電性、高安定性複素環ポリマーです。主として電気化学的用途に使用されています。コスト効率が高い導電性ポリマーで、安定した酸化と、水に対する高い溶解性を示します。ポリアニリンに比べ可撓性が高く、単位体積当たりの静電容量を上昇させやすい密度を有します。
PPyは標準的な電気化学的方法で調製できます。また、水性媒体中でナフタレンスルホン酸(NSA)およびペルオキソ二硫酸アンモニウムを反応させて調製できます。合成中にポリマーをドーピングすることで、表面電荷を簡単に換えられます。スルホン酸カンファーおよびスルホン酸ドデシルベンゼンでドーピングしたPPyについて、溶解度および電導度の測定値が報告されています。PPyは電気感受性を有し酸化電位が低いことから、医薬品送達、化学センサー、電池、イオン選択性電極、バイオセンサーおよび生化学研究において有用になると期待されます。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。本製品はエネルギー変換および保存に使用されているため、エネルギー効率が向上しています。詳細はこちらをクリックしてください。
アプリケーション
PPyの主な用途は、スーパーキャパシタ、化学センサー、色素増感太陽電池およびリチウムイオン電池など、さまざまな電気化学的デバイスの製作への使用です。
PPyは、次のようなさまざまな用途に使用できます。
  • 心電図検査(ECG)に使用するセンサーの電極材料。
  • さまざまなエネルギー貯蔵用途に使用する電極材料の形成。
  • 高性能カソード材料としての硫化リチウム(Li2S)のカプセル封入。
熱可塑性樹脂および熱硬化樹脂用の導電性添加物。ポリプロピレン複合材料はポリマー電解質膜燃料電池(PEMFC)の構成要素となります。ポリプロピレン複合材料にPPyを添加すると導電率が変化します。
導電性ポリマ-。
熱可塑性樹脂や熱硬化性樹脂用の導電性添加剤です。
包装
ガラスボトルに充填されています。
その他情報
空気中で少なくとも290°Cまで安定です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
577030-5G:
577030-25G:
577030-BULK:
577030-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
In-situ encapsulation of nickel nanoparticles in polypyrrole nanofibres with enhanced performance for supercapacitor
Muhamad SU, et al.
Electrochimica Acta, 249(8), 9-15 (2017)
Conducting polymers with superhydrophobic effects as anticorrosion coating
Intelligent Coatings for Corrosion Control, 409-430 (2014)
Conducting polymers with superhydrophobic effects as anticorrosion coating
Intelligent Coatings for Corrosion Control edited by Atul Tiwari, Lloyd Hihara, James Rawlins, 409-430 (2014)
Electrochemistry of nucleic acids and proteins, 1(1), 596-612 (2005)
Sensors Based on Conducting Polymers for Measurement of Physiological Parameters
Teran-Jimenez O, et al.
IEEE Sensors Journal, 17(8), 2492-2497 (2017)
資料
By altering the physicochemical properties, smart or intelligent drug delivery systems can be designed to deliver therapeutic molecules on-demand. Learn more about the application of stimuli-responsive materials in drug delivery.
The application of conducting polymers at the interface with biology is an exciting new trend in organic electronics research.
Self-healing soft electronic materials offer potential cost savings and reduced electronic waste.
While dye sensitization as the basis for color photography has been accepted for a very long time,1 attempts to use this principle for the conversion of solar light to electricity generally had resulted only in very low photocurrents, below 100 nA/cm
すべて表示
関連コンテンツ
2000年ノーベル化学賞に輝いて注目を浴び、今や様々な製品に応用される導電性高分子について、その開発経緯、科学教育への展開を視野に入れた解説と、実際の実験教室例を紹介しています。