Merck
576379
Sigma-Aldrich
ポリアニリン(エメラルジン塩基)
average Mw ~100,000
別名:
エメラルジン塩基ポリアニリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
分子量
average Mw ~100,000
品質水準
導電率
1 × 10-9 S/cm (pressed pellet, ASTM F8)
溶解性
m-cresol: soluble
DMAC: soluble
DMF: soluble
DMSO: soluble
NMP: soluble
λmax
324 nm
InChI
1S/C3H4BrN3.ClH/c1-2-3(4)6-7-5-2;/h1H3,(H,5,6,7);1H
InChI Key
LYCWKZFKTMHXQA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリアニリン(エメラルディン塩基)(PANI-EB)は、アニリンの酸化重合により生成できる内因的に導電性のポリマー(ICP)です。エメラルジン塩基には、酸化型ジイミンと還元型ジアミンが含まれています。PANIは、プロトン酸でp型ドーピングすることにより、共役エメラルジン塩基に改変できます。
ポリアニリン(PAni)エメラルジン塩は、PAniエメラルジン塩基(PAni-EB)のプロトン付加により調製できます。PAni-EBはpH>7で形成されます。腐食剤に対するメカニズムが研究で調べられています。
アプリケーション
PANI-EBは、カドミウム(Cd(II))と鉛(Pb(II))の電子高感度検出用のガラス質炭素電極を機能化させるために使用できる多層カーボンナノチューブ(MWCNT)を用いてナノコンポジットを生成できます。カーボンナノファイバーは、PANI-EBで強化されて、スーパーキャパシターのアプリケーションでみられるように95 F/gの比静電容量と3000サイクル以上で92%の保持をもたらすことがあります。安定した燃料電池膜の形成に対する阻害剤としてヘプタメチレンイミンと共に使用される場合があります。
特徴および利点
非ド-プ型の導電性ポリマ-(非導電性)
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
576379-VAR:
576379-BULK:
576379-5G:
576379-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Engineering conformal nanoporous polyaniline via oxidative chemical vapor deposition and its potential application in supercapacitors
Li X, et al.
Chemical Engineering Science, 220, 267-275 (2018)
Polyanilines: a novel class of conducting polymers
MacDiarmid AG and Epstein AJ
Faraday Discussions of the Chemical Society, 88, 317-332 (1989)
Synthesis and characterization of polyaniline membranes with-secondary amine additive containing N, N?-dimethyl propylene urea for fuel cell application
Kumar A, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 220, 267-275 (2018)
Sensitive stripping voltammetric determination of Cd (II) and Pb (II) by a Bi/multi-walled carbon nanotube-emeraldine base polyaniline-Nafion composite modified glassy carbon electrode
Zhao G, et al.
Electrochimica Acta, 220, 267-275 (2016)
Study of epoxy and alkyd coatings modified with emeraldine base form of polyaniline.
Armelin E, et al.
Progress in Organic Coatings, 58, 316-322 (2007)
資料
Self-healing soft electronic materials offer potential cost savings and reduced electronic waste.
関連コンテンツ
2000年ノーベル化学賞に輝いて注目を浴び、今や様々な製品に応用される導電性高分子について、その開発経緯、科学教育への展開を視野に入れた解説と、実際の実験教室例を紹介しています。