Merck
482552
Sigma-Aldrich
ポリピロール
greener alternative
doped, 5 wt % dispersion in H2O, conductivity >0.005 S/cm (dried cast film)
別名:
PPy
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
品質水準
含みます
proprietary organic acids as dopant
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
濃度
5 wt % dispersion in H2O
環境により配慮した代替製品カテゴリ
InChI
1S/C4H5N/c1-2-4-5-3-1/h1-5H
InChI Key
KAESVJOAVNADME-UHFFFAOYSA-N
詳細
ポリピロール(PPy)は、独自の有機酸をドープした安定性が高い導電性ポリマーです。標準的な電気化学的技法で調製できます。PPyは、水性媒体中でβ-ナフタレンスルホン酸(NSA)とペルオキソ二硫酸アンモニウムを反応させて調製することもできます。表面の電荷は、合成中にポリマーをドープすると簡単に変更できます。カンファースルホン酸とドデシルベンゼンスルホン酸をドープしたPPyの溶解度と導電率の測定値が報告されています。
ポリピロール(PPy)は、電気化学的に合成でき、さまざまな表面上に沈着させることができるπ-共役伝導性ポリマーです。沈着PPyは、次のような特性があるため、広範囲のセンサーベースの用途に使用できます。
  • イオン交換能。
  • エレクトロクロミック作用。
  • 酸化還元活性。
  • 耐腐食性。
  • 触媒活性。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、柔軟で高性能なエネルギー変換・貯蔵を可能とし、これによりエネルギー効率が向上しています。 さらなる情報についてはここをクリックしてください。
アプリケーション
PPyは、次のようなデバイスの開発に使用できます。
  • 品質モニタリング用の伝導性センサー。
  • スーパーキャパシターに使用するためにナノチューブと配合。
  • ナノワイヤアクチュエータ。
  • 薬物送達用バイオセンサー。
  • CO2吸収材料。
導電性ポリマーは、電子機器、化学センサーに使用できます。
包装
ポリボトルに充填されています。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
482552-BULK:
482552-VAR:
482552-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Polypyrrole nanowire actuators.
Berdichevsky Y and Lo Y
Advanced Materials, 18(1), 122-125 (2006)
Electrochemical sensors based on conducting polymer?polypyrrole.
Ramanavicius A, et al.
Electrochimica Acta, 51(27), 6025-6037 (2006)
Biosensing and drug delivery by polypyrrole.
Geetha S, et al.
Analytica Chimica Acta, 568(1-2), 119-125 (2006)
N-doped polypyrrole-based porous carbons for CO2 capture.
Sevilla M, et al.
Advances in Functional Materials, 21(14), 2781-2787 (2011)
Miniaturized water quality monitoring pH and conductivity sensors.
Banna MH, et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 193(27), 434-441 (2014)
資料
The application of conducting polymers at the interface with biology is an exciting new trend in organic electronics research.
Self-healing soft electronic materials offer potential cost savings and reduced electronic waste.
While dye sensitization as the basis for color photography has been accepted for a very long time,1 attempts to use this principle for the conversion of solar light to electricity generally had resulted only in very low photocurrents, below 100 nA/cm
Greatcell Solar Materials製色素増感太陽電池材料(TiO2ペースト、ルテニウム色素、白金ペースト、銀インク)についてご紹介します。
すべて表示
関連コンテンツ
2000年ノーベル化学賞に輝いて注目を浴び、今や様々な製品に応用される導電性高分子について、その開発経緯、科学教育への展開を視野に入れた解説と、実際の実験教室例を紹介しています。