Merck
374121
Sigma-Aldrich
(1S)-(+)-3-Bromocamphor-10-sulfonic acid hydrate
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H15BrO4S · xH2O
CAS番号:
分子量:
311.19 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
光学活性
[α]20/D +94°, c = 1 in H2O
mp
117-121 °C (lit.)
官能基
bromo
ketone
sulfonic acid
SMILES記法
O.CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(CS(O)(=O)=O)C(=O)[C@H]2Br
InChI
1S/C10H15BrO4S.H2O/c1-9(2)6-3-4-10(9,5-16(13,14)15)8(12)7(6)11;/h6-7H,3-5H2,1-2H3,(H,13,14,15);1H2/t6-,7+,10-;/m1./s1
InChI Key
RQZLIPHNDCFLPR-OFVIFIGMSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
374121-250MG:
374121-BULK:
374121-VAR:
374121-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)