Merck
420964
Sigma-Aldrich
(1S)-(+)-ケトピニン酸
99%
別名:
(1S)-7,7-ジメチル-2-オキソビシクロ[2.2.1]ヘプタン-1-カルボン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H14O3
CAS番号:
分子量:
182.22
Beilstein:
4180005
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
光学活性
[α]23/D +58°, c = 1 in chloroform
mp
237-239 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
ketone
SMILES記法
CC1(C)C2CCC1(C(O)=O)C(=O)C2
InChI
1S/C10H14O3/c1-9(2)6-3-4-10(9,8(12)13)7(11)5-6/h6H,3-5H2,1-2H3,(H,12,13)/t6-,10+/m1/s1
InChI Key
WDODWBQJVMBHCO-LDWIPMOCSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
(1S)-(+)-ケトピン酸はキラルケトンです。
アプリケーション
(1S)-(+)-ケトピン酸は、次のものを調製するために使用できます。
  • アリールまたはアルケニルトリフラートと環状アルケンとの不斉パラジウム触媒Heck反応で使用できるキラルホスフィン-オキサゾリン配位子。
  • パラジウム触媒による不斉Diels-Alder反応で6員環の炭素環化合物を調製するために使用できるキラルイミノホスフィン配位子。
  • ニトロメタンとo-アニソール間の銅触媒Henry(ニトロアルドール)反応に使用して、対応するβ-ヒドロキシニトロアルカンを形成できるキラルイミノピリジン配位子。
新しいキラルなオキサゾリドン補助基およびアミンの脱ラセミ化に使用されるケトピン誘導体化ポリマーの調製に使用されます。ホモキラル2,10-カンファンジオール合成の出発原料。ジエチル(S)-α-アミノ-α-アルキルホスホネートのキラルSchiff塩基前駆体の形成に使用されます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
420964-250MG:
420964-1G:
420964-BULK:
420964-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Calmes, M. et al.
Tetrahedron Asymmetry, 5, 817-817 (1994)
Palladium-catalyzed asymmetric Diels-Alder reactions with novel chiral imino-phosphine ligands.
Hiroi K and Watanabe K.
Tetrahedron Asymmetry, 12(22), 3067-3071 (2001)
Chiral P, N-ligands based on ketopinic acid in the asymmetric Heck reaction.
Gilbertson SR and Fu Z.
Organic Letters, 3(2), 161-164 (2001)
M. Ferrari et al.
Synthetic Communications, 22, 107-107 (1992)
Yan, T.-H. et al.
Tetrahedron Letters, 32, 4959-4959 (1991)