Merck
327956
Sigma-Aldrich
(1R)-(+)-ノピノン
98%
別名:
6,6-ジメチルビシクロ[3.1.1]ヘプタン-2-オン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H14O
CAS番号:
分子量:
138.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
光学活性
[α]20/D +16°, neat
屈折率
n20/D 1.479 (lit.)
bp
209 °C (lit.)
密度
0.981 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ketone
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1(C)[C@H]2CCC(=O)[C@@H]1C2
InChI
1S/C9H14O/c1-9(2)6-3-4-8(10)7(9)5-6/h6-7H,3-5H2,1-2H3/t6-,7-/m0/s1
InChI Key
XZFDKWMYCUEKSS-BQBZGAKWSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
(1R)-(+)-ノピノンは、キラルな環構造を含むインデン誘導体の調製に使用できます。この誘導体は、不斉変換における遷移金属錯体の有用なキラル配位子となる可能性があります。また、シクロヘキサン中で第二級アミンと反応させると対応するエナミンを形成します。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
167.0 °F - closed cup
引火点(℃)
75 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
327956-VAR:
327956-BULK:
327956-5G:
327956-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis of (1R)-(+)-nopinone-and (1S)-(-)-verbenone-derived chiral annulated indenes via electrocyclic reactions.
Liu C and Sowa JR.
Tetrahedron Letters, 37(40), 7241-7244 (1996)
Boranes in synthesis-VII. Synthesis of 2-dialkylamino-6, 6-dimethylbicyclo [3.1. 1] heptan-3-ols from (R)-(+)-nopinone. Chiral auxiliaries for the addition of diethylzinc to aromatic aldehydes.
Goralski CT, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 8(23), 3863-3871 (1997)