Merck
218243
Sigma-Aldrich
(1R)-(−)-ミルテナール
98%
別名:
(−)-ミルテナール, (1R)-2-ピネン-10-アール, (1R)-6,6-ジメチルビシクロ[3.1.1]ヘプタ-2-エン-2-カルボキシアルデヒド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H14O
CAS番号:
分子量:
150.22
Beilstein:
2961587
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352114
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
光学活性
[α]22/D −15°, neat
屈折率
n20/D 1.503 (lit.)
bp
220-221 °C (lit.)
密度
0.987 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
aldehyde
SMILES記法
[H]C(=O)C1=CCC2CC1C2(C)C
InChI
1S/C10H14O/c1-10(2)8-4-3-7(6-11)9(10)5-8/h3,6,8-9H,4-5H2,1-2H3/t8-,9-/m0/s1
InChI Key
KMRMUZKLFIEVAO-IUCAKERBSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
172.4 °F
引火点(℃)
78 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
218243-50G:
218243-BULK:
218243-10G:
218243-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)