Merck
188417
Sigma-Aldrich
(1R)-(-)-ミルテノール
95%
別名:
(1R)-2-ピネン-10-オール, (1R)-6,6-ジメチルビシクロ[3.1.1]ヘプト-2-エン-2-メタノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H16O
CAS番号:
分子量:
152.23
Beilstein:
2206583
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
光学活性
[α]20/D −51°, neat
屈折率
n20/D 1.496 (lit.)
bp
221-222 °C (lit.)
密度
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
CC1(C)[C@H]2CC=C(CO)[C@@H]1C2
InChI
1S/C10H16O/c1-10(2)8-4-3-7(6-11)9(10)5-8/h3,8-9,11H,4-6H2,1-2H3/t8-,9-/m0/s1
InChI Key
RXBQNMWIQKOSCS-IUCAKERBSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
154.4 °F - closed cup
引火点(℃)
68 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
188417-100G:
188417-BULK:
188417-VAR:
188417-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)