Merck
218391
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-ぺリリルアルコール
96%
別名:
p-メンタ-1,8-ジエン-7-オール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H16O
CAS番号:
分子量:
152.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
96%
フォーム
liquid
光学活性
[α]22/D −88°, c = 1 in methanol
屈折率
n20/D 1.501 (lit.)
bp
119-121 °C/11 mmHg (lit.)
密度
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
CC(=C)[C@H]1CCC(CO)=CC1
InChI
1S/C10H16O/c1-8(2)10-5-3-9(7-11)4-6-10/h3,10-11H,1,4-7H2,2H3/t10-/m1/s1
InChI Key
NDTYTMIUWGWIMO-SNVBAGLBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
(S)-(-)-ペリリルアルコールは、チェリー、ラベンダー、スペアミントのエッセンシャルオイルに含まれるモノテルペノイド化合物です。強力な抗癌活性を示します。
アプリケーション
(S)-(−)-ペリリルアルコール(POHまたは4-イソプロペニルシクロヘキセンカルビノール)は、以下の合成の出発物質として使用できます。
  • ペリリルアルコールネオグリコシド誘導体は、抗がん剤になる可能性があります。   
  • 強力な抗増殖剤としての(S)-ペリリルアルコールのアミノ修飾誘導体。        
  • In vivoでの抗腫瘍剤としてのpara-メンタンクラス誘導体であるペリルアルデヒド 8,9-エポキシド。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
218391-50G:
218391-10G:
218391-BULK:
218391-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Nitin S Nandurkar et al.
Journal of medicinal chemistry, 57(17), 7478-7484 (2014-08-15)
A facile route to perillyl alcohol (POH) differential glycosylation and the corresponding synthesis of a set of 34 POH glycosides is reported. Subsequent in vitro studies revealed a sugar dependent antiproliferative activity and the inhibition of S6 ribosomal protein phosphorylation
Zi Hui et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 19(5), 6671-6682 (2014-05-27)
Two series of amino-modified derivatives of (S)-perillyl alcohol were designed and synthesized using (S)-perillaldehyde as the starting material. These derivatives showed increased antiproliferative activity in human lung cancer A549 cells, human melanoma A375-S2 cells and human fibrosarcoma HT-1080 cells comparing
Perillyl alcohol as a chemopreventive agent in N-nitrosomethylbenzylamine-induced rat esophageal tumorigenesis.
Liston BW, et al.
Cancer Research, 63(10), 2399-2403 (2003)
Metabolic engineering of Escherichia coli for limonene and perillyl alcohol production.
Alonso-Gutierrez J, et al.
Metabolic engineering, 19, 33-41 (2013)
Maria Antonieta Ferrara et al.
Brazilian journal of microbiology : [publication of the Brazilian Society for Microbiology], 44(4), 1075-1080 (2014-04-02)
Perillyl derivatives are increasingly important due to their flavouring and antimicrobial properties as well as their potential as anticancer agents. These terpenoid species, which are present in limited amounts in plants, may be obtained via bioconversion of selected monoterpene hydrocarbons.