Merck
W355704
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-ペリルアルデヒド
≥92%
別名:
(−)-ペリラアルデヒド, (S)-4-イソプロペニル-シクロヘキセン-1-カルボキシアルデヒド, (S)-p-メンタ-1,8-ジエン-7-アール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H14O
CAS番号:
分子量:
150.22
FEMA番号:
3557
Beilstein:
2326448
欧州評議会番号:
4154
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
5.117
NACRES:
NA.21
官能:
green; herbaceous
グレード:
Halal
Kosher
由来生物:
synthetic
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
Halal
Kosher
法規制遵守
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥92%
光学活性
[α]20/D −120°, c = 10 in ethanol
屈折率
n20/D 1.508 (lit.)
bp
104-105 °C/10 mmHg (lit.)
密度
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
green; herbaceous
SMILES記法
CC(=C)[C@H]1CCC(C=O)=CC1
InChI
1S/C10H14O/c1-8(2)10-5-3-9(7-11)4-6-10/h3,7,10H,1,4-6H2,2H3/t10-/m1/s1
InChI Key
RUMOYJJNUMEFDD-SNVBAGLBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
(S)-(-)-Perillaldehyde is a monoterpene aldehyde mainly found in the herb, Perilla frutescens. It is the key volatile flavor compound of orange juice and mandarin peel oil.
免責事項
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
W355704-5KG:
W355704-SAMPLE-K:
W355704-BULK-K:
W355704-5KG-K:
W355704-VAR-K:
W355704-1KG-K:
W355704-100G-K:
W355704-1KG:
W355704-250G:
W355704-100G:
W355704-SAMPLE:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Terpenes in the gas phase: The structural conformation of S-(?)-perillaldehyde investigated by microwave spectroscopy and quantum chemical calculations
Moreno JRA, et al.
Chemical Physics Letters, 473(1), 17-20 (2009)
Conformational Flexibility in Terpenes: Vibrational Circular Dichroism (VCD), Infrared and Raman Study of S-(?)-Perillaldehyde
Partal UF, et al.
The Journal of Physical Chemistry A, 112(34), 7887-7893 (2008)
Volatile flavour components of orange juice obtained from the cv. Kozan of Turkey
Selli S, et al.
J. Food Compos. Anal., 17(6), 789-796 (2004)
プロトコル
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis