Merck
219274
Sigma-Aldrich
エイコサン
99%
別名:
n-Eicosane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)18CH3
CAS番号:
分子量:
282.55
Beilstein:
1700722
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
9.8 (vs air)
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
solid
bp
220 °C/30 mmHg (lit.)
mp
35-37 °C (lit.)
溶解性
hexane: soluble 100 mg/mL, clear
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C20H42/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-20H2,1-2H3
InChI Key
CBFCDTFDPHXCNY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シリカのナノサイズ細孔にカプセル化されたn-エイコサンは、新しい相変化挙動を示します。
アプリケーション
エイコサンは以下に使用されました。
  • Cu2+を介したサルブタモール刷り込みポリマーナノ粒子で構成される修飾カーボンペースト電極の製作
  • ポリシロキサンでコーティングされたn-エイコサンのマイクロカプセルのフォーミュレーション
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
219274-2G:
219274-BULK:
219274-10KG:
219274-VAR:
219274-1KG:
219274-100G:
219274-500G:
219274-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
Andrew J Brown et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 54(20), 5864-5868 (2015-03-27)
Given the recent advent of mononuclear single-molecule magnets (SMMs), a rational approach based on lanthanides with axially elongated f-electron charge cloud (prolate) has only recently received attention. We report herein a new SMM, [Li(THF)4[Er{N(SiMe3)2}3Cl]⋅2 THF, which exhibits slow relaxation of the
Vitalii Patsula et al.
Scientific reports, 9(1), 10765-10765 (2019-07-26)
Magnetite (Fe3O4) nanoparticles with uniform sizes of 10, 20, and 31 nm were prepared by thermal decomposition of Fe(III) oleate or mandelate in a high-boiling point solvent (>320 °C). To render the particles with hydrophilic and antifouling properties, their surface was coated
Witold Fortuniak et al.
Colloid and polymer science, 291(3), 725-733 (2013-03-06)
The coemulsification method suitable for the formulation of microcapsules of
Wei Wang et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 15(34), 14390-14395 (2013-07-25)
Silica microcapsules with hierarchical pore structure are prepared using a one step emulsion templated hydrolysis method. Silica particles of around 100 nm with percolated nanosized pores are self-assembled into micrometer scale spherical shells. The porous structure serves as an ideal
Ho Young Woo et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 11(1) (2021-01-21)
In this study, we demonstrate the colloidal synthesis of nearly monodisperse, sub-100-nm phase change material (PCM) nanobeads with an organic n-paraffin core and poly(methylmethacrylate) (PMMA) shell. PCM nanobeads are synthesized via emulsion polymerization using ammonium persulfate as an initiator and
プロトコル
Separation of Decane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Docosane; Tetracosane; Hexacosane; Octacosane