蒸気密度
8.8 (vs air)
品質水準
蒸気圧
1 mmHg ( 119 °C)
アッセイ
99%
形状
solid or liquid (Conforms to requirements)
自己発火温度
455 °F
bp
317 °C (lit.)
mp
26-29 °C (lit.)
密度
0.777 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C18H38/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-18H2,1-2H3
InChI Key
RZJRJXONCZWCBN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
また、以下の合成に反応物質として用いることができます:
- N-オクタデシルスルホニル-アラニンナトリウム塩
- 1-オクタデカンスルホニルクロリド
- 2-オクタデカノン
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
330.8 °F - closed cup
引火点(℃)
166 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
O652-25G:
O652-VAR:
O652-12.9KG:
O652-2ML:
O652-BULK:
O652-100G:
O652-2G:
O652-100ML:
O652-500ML:
O652-500G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Separation of Decane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Docosane; Tetracosane; Hexacosane; Octacosane