Merck
N28906
Sigma-Aldrich
ノナデカン
99%
別名:
n-Nonadecane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)17CH3
CAS番号:
分子量:
268.52
Beilstein:
1742892
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
9.27 (vs air)
品質水準
蒸気圧
1 mmHg ( 133.2 °C)
アッセイ
99%
フォーム
crystalline
liquid
waxy solid
自己発火温度
446 °F
bp
330 °C (lit.)
mp
30-34 °C (lit.)
密度
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C19H40/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-19H2,1-2H3
InChI Key
LQERIDTXQFOHKA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ノナデカンは、通常、陽電子消滅寿命分光法(PALS)の対象物として使用されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
212.0 °F - closed cup
引火点(℃)
100 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
N28906-2G:
N28906-BULK:
N28906-100G:
N28906-25G:
N28906-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
Positronium in the n-alkane binary mixture: Nonadecane-heneicosane.
Zgardzinska B, et al.
Chemical Physics Letters, 470(1-3), 72-74 (2009)
Positron annihilation and phase transitions in argon intercalated n-nonadecane.
Zgardzinska B, et al.
Chemical Physics, 335(1), 1-6 (2007)
Nickel-Catalyzed Suzuki Polycondensation for Controlled Synthesis of Ester-Functionalized Conjugated Polymers.
Qiu Y, et al.
Macromolecules, 49(13), 4757-4762 (2016)
Positronium in alkanes. From neat nonadecane to wax.
Zgardzinska B and Goworek T
Chemical Physics Letters, 547(1-3), 35-37 (2012)
Stefano Colazza et al.
Journal of chemical ecology, 33(7), 1405-1420 (2007-05-18)
Contact kairomones from adult southern green stink bugs, Nezara viridula (L.) (Heteroptera: Pentatomidae) that elicit foraging behavior of the egg parasitoid Trissolcus basalis (Wollaston) were investigated in laboratory experiments. Chemical residues from tarsi and scutella of N. viridula induced foraging