アッセイ
≥99.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
152-153 °C/0.05 mmHg (lit.)
mp
29.8-30.3 °C (lit.)
フォーマット
neat
官能基
ester
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C18H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20-2/h3-17H2,1-2H3
InChI Key
HUEBIMLTDXKIPR-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
51633-VAR:
51633-BULK:
51633-5G:
51633-1G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Protocol for GC Analysis of Bacterial Acid Methyl Esters (BAMEs) on Equity®-1