由来生物
natural (organic)
品質水準
アッセイ
≥93% (HPLC)
形状
powder
mp
78-80 °C (lit.)
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C=CCC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H44/c1-19(2)9-8-10-20(3)23-14-15-24-22-13-12-21-11-6-7-17-26(21,4)25(22)16-18-27(23,24)5/h6,11-12,19-20,22-25H,7-10,13-18H2,1-5H3/t20-,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChI Key
RLHIRZFWJBOHHD-HKQCOZBKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
調製ノート
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C6012-BULK:
C6012-5MG:
C6012-VAR:
C6012-250MG:
C6012-25MG:
C6012-100MG:
試験成績書(COA)