Merck
442785
Supelco
スクアレン
analytical standard
別名:
2,6,10,15,19,23-ヘキサメチル-2,6,10,14,18,22-テトラコサヘキサエン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3)2C[=CHCH2CH2C(CH3)]2=CHCH2-]2
CAS番号:
分子量:
410.72
Beilstein:
1728919
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
PubChem Substance ID:
グレード
analytical standard
品質水準
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 1000 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.494 (lit.)
bp
285 °C/25 mmHg (lit.)
mp
−75 °C (lit.)
密度
0.858 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
environmental
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CC(C)=CCCC(C)=CCCC(C)=CCC\C=C(/C)CCC=C(C)CCC=C(C)C
InChI
1S/C30H50/c1-25(2)15-11-19-29(7)23-13-21-27(5)17-9-10-18-28(6)22-14-24-30(8)20-12-16-26(3)4/h15-18,23-24H,9-14,19-22H2,1-8H3/b27-17+,28-18+,29-23+,30-24+
InChI Key
YYGNTYWPHWGJRM-AAJYLUCBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
スクアレンは天然に存在するトリテルペノイドであり、ステロール生合成の前駆体です。典型的にはサメ肝臓、オリーブ、アマランス、藻類油から単離され、さまざまな化粧品および医薬品としての用途が示されています。
アプリケーション
本分析標準品は、以下の用途にも使用されています:
  • プロトン核磁気共鳴(1H NMR)分光法と部分最小二乗(PLS)法に基づく、開発・検証済みの非破壊的方法を用いた、スクアレンおよび4種類のステロールを検出・測定するための、7種類の植物から得られた119の植物油サンプルの分析
  • 油ベースの塩基触媒メチル基転移後の炎イオン化検出器搭載ガスクロマトグラフィー(GC-FID)によるさまざまな油サンプル中のスクアレンの定量
  • 異なる国から採取したエクストラオリーブオイル33サンプルから一段階固相抽出(SPE)したスクアレンの超高速液体クロマトグラフィー-フォトダイオードアレイ検出(UHPLC-PDA)に基づく定量
  • PLS法と併用したIRおよびラマン分光法に加えてガスクロマトグラフィー-質量分析による、市販の16種類のサメ肝臓油サンプルのスクアレン含有量の測定
  • 植物油15サンプルを用いてGC-MSで固相抽出(SPE)した天然化合物14種類のスクアレン、トコフェロール、植物ステロールの多成分一斉定量
その他情報
適切な計測技術の詳細については、製品の分析証明書をご参照ください。他のサポートについてはテクニカルサービスにご連絡ください。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
動植物油類
危険等級III
Jan Code
442785:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
F Rubinstein et al.
BMJ (Clinical research ed.), 346, f393-f393 (2013-02-06)
To assess the risk of adverse perinatal events of vaccination of pregnant women with an MF59 adjuvanted vaccine. Cross sectional multicentre study. 49 public hospitals in major cities in Argentina, from September 2010 to May 2011. 30,448 mothers (7293 vaccinated)
L Harivardhan Reddy et al.
Advanced drug delivery reviews, 61(15), 1412-1426 (2009-10-07)
Squalene is a natural lipid belonging to the terpenoid family and a precursor of cholesterol biosynthesis. It is synthesized in humans and also in a wide array of organisms and substances, from sharks to olives and even bran, among others.
Alicja M Chmielewska et al.
Journal of virology, 88(10), 5502-5510 (2014-03-07)
Despite the recent progress in the development of new antiviral agents, hepatitis C virus (HCV) infection remains a major global health problem, and there is a need for a preventive vaccine. We previously reported that adenoviral vectors expressing HCV nonstructural
Christine Durier et al.
AIDS (London, England), 27(1), 87-93 (2012-09-29)
In immunocompromised patients, alternative schedules more immunogenic than the standard influenza vaccine regimen are necessary to enhance and prolong vaccine efficacy. We previously reported that the AS03A-adjuvanted 2009 A/H1N1v vaccine yielded a higher short-term immune response than the nonadjuvanted one
Mark J Mulligan et al.
JAMA, 312(14), 1409-1419 (2014-10-08)
Human infections with avian influenza A/H7N9 have resulted in high morbidity and mortality in China. To compare safety and immunogenicity of different doses of influenza A/Shanghai/2/13 (H7N9) vaccine mixed with or without the MF59 adjuvant. Multicenter, randomized, double-blind, phase 2