アッセイ
≥92.0% (HPLC)
保管温度
−20°C
SMILES記法
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CCC1OC1(C)C
InChI
1S/C30H50O/c1-24(2)14-11-17-27(5)20-12-18-25(3)15-9-10-16-26(4)19-13-21-28(6)22-23-29-30(7,8)31-29/h14-16,20-21,29H,9-13,17-19,22-23H2,1-8H3/b25-15+,26-16+,27-20+,28-21+
InChI Key
QYIMSPSDBYKPPY-BANQPHDMSA-N
アプリケーション
- ラノステロール合成酵素の欠損は、PDL1 依存性腫瘍免疫抑制微小環境を調整することで腫瘍の進行を促進します。: 2,3-オキシドスクアレンにリンクされたラノステロール合成酵素が腫瘍環境にどのように影響するかを示し、がん治療戦略に情報を提供できる可能性があります(Gao et al., 2024)。
- Neoalsomitra integrifoliola 由来の多様なオキシドスクアレンシクラーゼが四環式、五環式、および複素環式トリテルペンの形成を触媒します。: オキシドスクアレンシクラーゼの汎用性を調査します。これは、多様なトリテルペンを生成する 2,3-オキシドスクアレンの合成アプリケーションに影響を与える可能性があります(Li et al., 2024)。
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
41043-50MG-BULK:
41043-10MG-BULK:
41043-VAR:
41043-1MG-BULK:
41043-BULK:
41043-10MG:
41043-1MG:
41043-50MG:
試験成績書(COA)