アッセイ
≥98%
形状
liquid
色
light yellow
屈折率
n20/D 1.494 (lit.)
bp
285 °C/25 mmHg (lit.)
mp
−75 °C (lit.)
密度
0.858 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)=CCCC(C)=CCCC(C)=CCC\C=C(/C)CCC=C(C)CCC=C(C)C
InChI
1S/C30H50/c1-25(2)15-11-19-29(7)23-13-21-27(5)17-9-10-18-28(6)22-14-24-30(8)20-12-16-26(3)4/h15-18,23-24H,9-14,19-22H2,1-8H3/b27-17+,28-18+,29-23+,30-24+
InChI Key
YYGNTYWPHWGJRM-AAJYLUCBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- 脂質の同定及び定量の標準物質として
- 寄生虫培養用のマクロファージ単離において
- 油試料のスクアレン分析におけるスクアレン定量の標準物質として
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
動植物油類
危険等級III
Jan Code
S3626-500ML:
S3626-VAR:
S3626-10ML:
S3626-1L:
S3626-100ML:
S3626-BULK:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Cholesterol biosynthesis starts in the hepatic endoplasmic reticulum with acetyl-CoA, yielding 3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA via HMG-CoA synthase.