安全性情報
8.14605
Sigma-Aldrich
Squalane
for synthesis
別名:
Hexamethyltetracosane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116105
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥92.0% (GC)
形状
liquid
bp
350 °C/1013 hPa
mp
-38 °C
転移温度
flash point 218 °C
密度
0.81 g/cm3 at 20 °C
詳細
for synthesis
アプリケーション
Squalane for synthesis. CAS 111-01-3, molar mass 422.81 g/mol.
保管および安定性
Store below +30°C.
アナリシスノート
Assay (GC, area%):≥ 92.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C):0.808 - 0.814
Identity (IR):passes test
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
424.4 °F - closed cup
引火点(℃)
218 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
動植物油類