Merck
Y0000185
スクアラン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
2,6,10,15,19,23-ヘキサメチルテトラコサン, コスビオール, パーヒドロスクアレン, ロバン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3)2CH(CH2)3CH(CH3)(CH2)3CH(CH3)CH2CH2-]2
CAS番号:
分子量:
422.81
Beilstein:
776019
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
squalane
メーカー/製品名
EDQM
屈折率
n20/D 1.452 (lit.)
bp
176 °C/0.05 mmHg (lit.)
mp
−38 °C (lit.)
密度
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
InChI
1S/C30H62/c1-25(2)15-11-19-29(7)23-13-21-27(5)17-9-10-18-28(6)22-14-24-30(8)20-12-16-26(3)4/h25-30H,9-24H2,1-8H3
InChI Key
PRAKJMSDJKAYCZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Squalane EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
424.4 °F - closed cup
引火点(℃)
218 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第四石油類
危険等級III
Jan Code
Y0000185-1EA:
Y0000185:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
K N Masihi et al.
Journal of chromatography, 440, 473-478 (1988-05-25)
Trehalose dimycolate extracted from mycobacteria is a potent immunomodulator. Incorporation of trehalose dimycolate in a squalane-in-water emulsion leads predominantly to the formation of vesicular structures, which are observable by electron microscopy. The interaction between vesicles of trehalose dimycolate and the
Se-Kwon Kim et al.
Advances in food and nutrition research, 65, 223-233 (2012-03-01)
Squalene is a polyunsaturated hydrocarbon with a formula of C₃₀H₅₀. Squalene can be found in certain fish oils, especially shark liver oil, in high amounts and some vegetable oils in relatively smaller amounts. Human sebum also contains 13% squalene as