安全性情報
700099P
Avanti
lanosterol-95
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
lanosterin; lanosta-8,24-dienol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H50O
CAS番号:
分子量:
426.72
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
詳細
8,24-lanostadien-3β-ol
アッセイ
>95% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 100 mg (700099P-100mg)
pkg of 1 × 5 mg (700099P-5mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@@H]1C([C@H]2[C@](CC1)(C3=C([C@]4([C@@]([C@H](CC4)[C@@H](CCC=C(C)C)C)(CC3)C)C)CC2)C)(C)C
InChI
1S/C30H50O/c1-20(2)10-9-11-21(3)22-14-18-30(8)24-12-13-25-27(4,5)26(31)16-17-28(25,6)23(24)15-19-29(22,30)7/h10,21-22,25-26,31H,9,11-19H2,1-8H3/t21-,22-,25+,26+,28-,29-,30+/m1/s1
InChI Key
CAHGCLMLTWQZNJ-BQNIITSRSA-N
関連するカテゴリー
詳細
Lanosterol is a lanostane-type tetracyclic triterpene. It is the first sterol in lipid biosynthetic pathway.
生物化学的/生理学的作用
Lanosterol blocks cataract formation, inhibits lens opacity and reverses crystalline aggregation.
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700099P-100mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700099P-5mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
700099P-VAR:
700099P-BULK:
700099P-5MG:
700099P-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Lanosterol synthase pathway alleviates lens opacity in age-related cortical cataract
Shen X, et al.
Journal of Ophthalmology, 2018 (2018)
Tetracyclic triterpenes from Inonotus obliquus (PERS.) PIL.(CHAGA) growing in Russia
Zhukovich EN, et al.
Pharmaceutical Chemistry Journal, 44(9), 495-496 (2010)