Merck
L5632
Sigma-Aldrich
ルペオール
≥94%
別名:
β-ビスコール, 20(29)-ルペン-3β-オール, 3β-ヒドロキシ-20(29)-ルペン, Clerodol, Fagarasterol, モノジノールB, ルペノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H50O
CAS番号:
分子量:
426.72
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥94% (TLC)
≥94%
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]C12CCC3C4(C)CCC(O)C(C)(C)[C@]4([H])CCC3(C)[C@]1(C)CCC5(C)CC[C@H](C(C)=C)[C@]25[H]
InChI
1S/C30H50O/c1-19(2)20-11-14-27(5)17-18-29(7)21(25(20)27)9-10-23-28(6)15-13-24(31)26(3,4)22(28)12-16-30(23,29)8/h20-25,31H,1,9-18H2,2-8H3/t20-,21+,22-,23+,24-,25+,27+,28-,29+,30+/m0/s1
InChI Key
MQYXUWHLBZFQQO-QGTGJCAVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ルペオールは新規な抗癌性および抗炎症性の食餌用トリテルペンです。それらは植物細胞膜のリン脂質二重層の安定化に役立ちます。一般に、この基は炭素-炭素二重結合と共に28~29個の炭素を含み、通常ステロール核に1つ、時にはアルキル側鎖に2つ目があります。
アプリケーション
ルペオールはHPLC方法を用いる方法の開発Vernonia Cinerea(ムラサキムカシヨモギ)由来のルペオールの確認で参照標準として使用されました。ルペオールはGCによるブルーベリー角質ワックスのトリテルペノイドの同定および定量用の標準物質として使用されました。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L5632-1G:
L5632-100MG:
L5632-250MG:
L5632-BULK:
L5632-VAR:
L5632-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Shuang Liang et al.
Journal of natural products, 73(4), 532-535 (2010-03-03)
Phytochemical examination of the methanolic extract from the stem bark of Daphne aurantiaca led to the isolation of six new sesquiterpenoids, dauca-3,11-dien-2alpha,15-diol (1), 3-oxoguai-4-ene-11,12-diol (2), 4alpha,5alpha,8alpha,11alphaH-3-oxoguai-1(10)-en-12,8-olide-7alpha-diol (3), 4alpha,5alpha,8alpha,11betaH-3-oxoguai-1(10)-en-12,8-olide-7beta-diol (4), 4alpha,5betaH-guai-9,7(11)-dien-12,8-olide-1alpha,8alpha-diol (5), 4alpha,5alphaH-guai-9,7(11)-dien-12,8-olide-1alpha,8alpha-diol (6), and a new diterpenoid, 12-O-benzoylphorbol 13-nonanoate (7)
Fruit characteristics and cuticle triterpenes as related to postharvest quality of highbush blueberries.
Moggia C, et al.
Sci. Hortic., 211, 449-457 (2016)
Marvin J Núñez et al.
Journal of natural products, 68(7), 1018-1021 (2005-07-26)
Five new lupane triterpenes (1-5), in addition to 24 known ones, were isolated from Maytenus cuzcoina and M. chiapensis. Their structures were elucidated on the basis of spectroscopic analysis, including homonuclear and heteronuclear correlation NMR (COSY, ROESY, HSQC, and HMBC)
Mohammad Saleem
Cancer letters, 285(2), 109-115 (2009-05-26)
In the Western world, an average of 250 mg per day of triterpenes (member of phytosterol family), largely derived from vegetable oils, cereals, fruits and vegetables is consumed by humans. During the last decade, there has been an unprecedented escalation
Archana Kumari et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 50(5), 1781-1789 (2012-03-13)
Drug induced hepatotoxicity is a major problem where phytochemicals hold promise for its abrogation. This study was carried out to explore cytoprotective potential of lupeol, a triterpene, against acetaminophen (AAP)-induced toxicity in rat hepatocytes. AAP exposure significantly (p<0.05) reduced cell