Merck
U6753
Sigma-Aldrich
ウルソル酸
≥90%
別名:
3β-ヒドロキシ-12-ウルセン-28-酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H48O3
CAS番号:
分子量:
456.70
Beilstein:
2228563
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥90%
mp
292 °C (dec.) (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H][C@@]12CC[C@]3(C)[C@]([H])(CC=C4[C@]5([H])[C@@H](C)[C@H](C)CC[C@@]5(CC[C@@]34C)C(O)=O)[C@@]1(C)CC[C@H](O)C2(C)C
InChI
1S/C30H48O3/c1-18-10-15-30(25(32)33)17-16-28(6)20(24(30)19(18)2)8-9-22-27(5)13-12-23(31)26(3,4)21(27)11-14-29(22,28)7/h8,18-19,21-24,31H,9-17H2,1-7H3,(H,32,33)/t18-,19+,21+,22-,23+,24+,27+,28-,29-,30+/m1/s1
InChI Key
WCGUUGGRBIKTOS-GPOJBZKASA-N
詳細
ウルソール酸(UA)は、抗菌効果、抗がん効果、抗酸化効果および抗炎症効果を示すヒドロキシル五環性トリテルペン酸(HPTA)です。末梢神経損傷後の神経再生を促進することもできます。UAは、GABA性神経伝達物質系を活性化して睡眠時間を延長できます。[GABA = γ-アミノ酪酸]
アプリケーション
ウルソール酸は、クロロ酢酸エチルと反応させてエトキシカルボニルメチルウルソレート(ECU)を合成するための出発物質として用いることができます。ECUはさらに、生物学的に重要な化合物である3-アセチル-2-[(非)置換フェニル]-2,3-ジヒドロ-1,3,4-オキサジアゾール-5-Me 3-O-アセチルウルソレートの全合成における重要な中間体として使用されます。ウルソール酸は、さまざまな活性試験に用いる新規の複素環誘導体を調製するためにも用いることができます。
生物化学的/生理学的作用
トリテルぺノイドは、リンゴをはじめとするさまざまな果実に存在します。心保護剤および抗腫瘍剤アミロイド-βとCD36受容体間の相互作用を阻害する効果があるため、アルツハイマー病の有望な治療法として研究が進められています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
580.5 °F
引火点(℃)
304.7 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
U6753-BULK:
U6753-VAR:
U6753-500MG:
U6753-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ursolic acid enhances pentobarbital-induced sleeping behaviors via GABAergic neurotransmission in mice.
Jeon, SJ, et al.
European Journal of Pharmacology, 762, 443-448 (2015)
Ursolic acid induces neural regeneration after sciatic nerve injury.
Liu B, et al.
Neural Regeneration Research, 8(27), 2510-2510 (2013)
Aljawharah AlQathama et al.
Biomolecules, 10(6) (2020-06-18)
We evaluate how 3-acetylation modulates the in vitro activity of ursolic acid in melanoma cells alone or in combination treatments with quercetin. Anti-proliferative studies on A375 cells and adult human dermal fibroblasts included analyses on cell cycle distribution, caspase activity
Synthesis of novel ursolic acid heterocyclic derivatives with improved abilities of antiproliferation and induction of p53, p21waf1 and NOXA in pancreatic cancer cells
Leal AS, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 20(19), 5774-5786 (2012)
Ursolic acid protects hippocampal neurons against kainate-induced excitotoxicity in rats.
Shih YH, et al.
Neuroscience Letters, 363(2), 136-140 (2004)