グレード
technical grade
品質水準
アッセイ
90%
フォーム
powder
光学活性
[α]20/D +7.8°, c = 0.9 in pyridine
mp
295-298 °C (dec.) (lit.)
官能基
carboxylic acid
hydroxyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=C)[C@@H]1CC[C@@]2(CC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@H]4[C@@]5(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@@H]5CC[C@@]34C)[C@@H]12)C(O)=O
InChI
1S/C30H48O3/c1-18(2)19-10-15-30(25(32)33)17-16-28(6)20(24(19)30)8-9-22-27(5)13-12-23(31)26(3,4)21(27)11-14-29(22,28)7/h19-24,31H,1,8-17H2,2-7H3,(H,32,33)/t19-,20+,21-,22+,23-,24+,27-,28+,29+,30-/m0/s1
InChI Key
QGJZLNKBHJESQX-FZFNOLFKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
855057-BULK:
855057-500MG:
855057-VAR:
855057-100G:
855057-100MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Chronic inflammation is an underlying factor in the development and progression of many of the chronic diseases of aging, such as arthritis, atherosclerosis, diabetes, and cancer.