Merck
B8936
Sigma-Aldrich
ベツリン酸
≥98% (HPLC)
別名:
3β-ヒドロキシ-20(29)-ルパエン-28-酸, マイリン, ルパチン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H48O3
CAS番号:
分子量:
456.70
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
mp
295-298 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=C)[C@@H]1CC[C@@]2(CC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@H]4[C@@]5(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@@H]5CC[C@@]34C)[C@@H]12)C(O)=O
InChI
1S/C30H48O3/c1-18(2)19-10-15-30(25(32)33)17-16-28(6)20(24(19)30)8-9-22-27(5)13-12-23(31)26(3,4)21(27)11-14-29(22,28)7/h19-24,31H,1,8-17H2,2-7H3,(H,32,33)/t19-,20+,21-,22+,23-,24+,27-,28+,29+,30-/m0/s1
InChI Key
QGJZLNKBHJESQX-FZFNOLFKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ベツリン酸(BetA)は、主に樺の木(Betula spp.)から得られる天然物です。この五環系ルパンタイプトリテルペノイドは、 Syzygium spp.、Diospyros spp.、Ziziphus spp.、およびPaeonia spp.などの他の種とも関連があります。
アプリケーション
ベツリン酸(BetA)は下記に使用されています:
  • デングウイルス(DENV)に対する抗ウイルス薬としての効果を試験するため
  • 淡明細胞型腎細胞癌(ccRCC)細胞の脂質代謝および増殖を抑制するためのステロール調節配列結合タンパク質(SREBP)阻害薬として
  • 多発性骨髄腫モデルにおける細胞生存能およびアポトーシス細胞死アッセイに関する抗腫瘍特性を試験するための処理として
生物化学的/生理学的作用
ベツリン酸は、抗癌、抗炎症、抗細菌、抗ヒト免疫不全症ウイルス(HIV)、および抗マラリア特性などの多くの生物学的および薬理学的特性を示します。
五環式トリテルペンであるベツリン酸は、p53およびCD95に依存しない機構を介してアポトーシスのミトコンドリア経路を直接活性化することにより、腫瘍細胞のアポトーシスを選択的に誘導します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
B8936-25MG:
B8936-VAR:
B8936-BULK:
B8936-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Betulonic acid phyproof® Reference Substance
PHL83839
Betulonic acid
ルペオール analytical standard
Supelco
18692
ルペオール
Oregonin ≥95% (LC/MS-ELSD)
Sigma-Aldrich
SMB00088
Oregonin
ベツリン phyproof® Reference Substance
PHL89581
ベツリン
Sasithon Senamontree et al.
PeerJ, 9, e12321-e12321 (2021-11-02)
Controlling cellular functions, including stem cell growth and differentiation, can be the key for the treatment of metabolic disorders, such as type II diabetes mellitus (T2DM). Previously identified as peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPARγ) antagonist, betulinic acid (BA) may have
Franziska B Mullauer et al.
Anti-cancer drugs, 22(3), 223-233 (2011-01-26)
Betulinic acid (BetA) is a plant-derived pentacyclic triterpenoid with potent anticancer capacity that targets the mitochondrial pathway of apoptosis. BetA has a broad efficacy in vitro against prevalent cancer types, including lung, colorectal, prostate, cervix and breast cancer, melanomas, neuroblastomas
Biological activity of betulinic acid: a review
Moghaddam M G, et al.,
Pharmacology & Pharmacy (2012)
Rita C Santos et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(17), 6241-6250 (2009-08-14)
A series of new imidazole carboxylic esters (carbamates) and N-acylimidazole derivatives of betulin and betulinic acid (14-29) have been synthesized. The new compounds were screened for in vitro cytotoxicity activity against human cancer cell lines HepG2, Jurkat and HeLa. A
Jimin Shin et al.
PloS one, 6(6), e21492-e21492 (2011-07-07)
Signal transducer and activator of transcription 3 (STAT3) is a transcription factor that regulates various cellular processes such as cell survival, angiogenesis and proliferation. In the present study, we examined that betulinic acid (BA), a triterpene from the bark of