Merck
A5268
Sigma-Aldrich
アルシアンブルー 8GX
powder
別名:
アルシアンブルー, イングレインブル-1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C56H68Cl4CuN16S4
CAS番号:
分子量:
1298.86
カラーインデックス番号:
74240
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
形状
powder
品質水準
組成
Dye content, 45-65%
テクニック
microbe id | staining: suitable
blue
溶解性
H2O: 1 mg/mL
εmax
425 at 615-630 nm in water
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].CN(C)C(\SCc1ccc2c3nc(nc4n5[Cu]n6c(nc7nc(nc5c8cc(CS\C(N(C)C)=[N+](\C)C)ccc48)c9ccc(CS\C(N(C)C)=[N+](\C)C)cc79)c%10ccc(CS\C(N(C)C)=[N+](\C)C)cc%10c6n3)c2c1)=[N+](/C)C
InChI
1S/C56H68N16S4.4ClH.Cu/c1-65(2)53(66(3)4)73-29-33-17-21-37-41(25-33)49-57-45(37)62-50-43-27-35(31-75-55(69(9)10)70(11)12)19-23-39(43)47(59-50)64-52-44-28-36(32-76-56(71(13)14)72(15)16)20-24-40(44)48(60-52)63-51-42-26-34(18-22-38(42)46(58-51)61-49)30-74-54(67(5)6)68(7)8;;;;;/h17-28H,29-32H2,1-16H3;4*1H;/q+2;;;;;+2/p-4
InChI Key
CKLBXIYTBHXJEH-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アルシアンブルー8GX(別名イングレインブルー1)は、銅の含有によって青色を呈する塩基性フタロシアニン銅染料です。4価であり、カチオン性であり、本質的に水溶性です。また、酸性ムコ多糖類の酸性基と塩結合を形成します。
アプリケーション
  • アルシアンブルー8GXは、グリコサミノグリカンの染色および沈殿に、また軟骨や細胞外マトリックスなどの組織中の中性、硫酸化およびリン酸化ムコ多糖およびグリコサミノグリカンのヘテログリカン染色に使用されています。
  • マウスモデルの血管内ボンハン管および遊離細胞のin vivo可視化に使用されています。
  • さまざまな種において複数の呼吸パラメータを評価するための新しい組織染色法を開発するために使用されています。
特徴および利点
望ましい染色パターンは、pHと塩濃度の調節によって得られます。
原理
アルシアンブルー染色は、過ヨウ素酸シッフ(PAS)反応によって容易に化合します。組織においては、酸性粘液物質が選択的に染色され、対比染色にはヌクレアーファストレッドが一般的に使用されます。PAS反応と組み合わせれば、非置換多糖類、中性ムコ多糖類、ムコタンパク質と糖タンパク質、および糖脂質とリン脂質をさらに可視化できます。酢酸-アルシアンブルー溶液を染色に使用し、2.5のpHを適用すると、カルボキシル化および硫酸化したプロテオグリカンが選択的に染色されます。カルボキシル基と硫酸基の区別は、pH 1でのみ可能です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A5268-BULK:
A5268-10G:4548173946979
A5268-100G:4548173946962
A5268-25G:4548173946986
A5268-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
In vivo visualization of Bonghan ducts inside blood vessels of mice by using an Alcian blue staining method
Yoo, et al.
Indian Journal of Experimental Biology, 46 (2008)
Histotechnology: A Self-instructional Text (3rd ed.)
Freida L. Carson & Christa Hladik
Histotechnology: A Self Instructional Text, 4th Edition (2009)
Alcian Blue and Pyronine Y Histochemical Stains Permit Assessment of Multiple Parameters in Pulmonary Disease Models
Meyerholz, et al.
Veterinary Pathology, 46 (2009)
Exposure of human cartilage tissue to low concentrations of blood for a short period of time leads to prolonged cartilage damage: an in vitro study.
Jansen NW, et al.
Arthritis and Rheumatism, 56, 199-207 (2007)
Selective COX-2 inhibition prevents proinflammatory cytokine-induced cartilage damage.
Mastbergen SC, et al.
Rheumatology (Oxford, England), 41, 801-808 (2002)