製品名
ヌクレアーファストレッド,
フォーム
powder
品質水準
溶解性
water: soluble 4 mg/mL, dark red to very dark red and red purple
適合性
suitable for determination of calcium
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].Nc1c(O)c(c(O)c2C(=O)c3ccccc3C(=O)c12)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C14H9NO7S.Na/c15-9-7-8(12(18)14(13(9)19)23(20,21)22)11(17)6-4-2-1-3-5(6)10(7)16;/h1-4,18-19H,15H2,(H,20,21,22);/q;+1/p-1
InChI Key
IFSXZLJQEKGQAF-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
N8002-5G:
N8002-1G:
N8002-VAR:
N8002-H:
N8002-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック