アプリケーション
SIGMAFASTファストレッドTR/ナフトールAS-MX タブレットは下記の用途で使用されています:
- 器官切片のアルカリホスファターゼ染色
- 免疫組織化学研究での軟骨細胞スフェロイドの染色
- ヒト口蓋扁桃のin situ mRNAハイブリダイゼーション研究でのハイブリダイゼーションシグナルの検出
免疫化学におけるアルカリホスファタ-ゼ活性検出用の沈殿性基質として開発されました。主な用途は免疫化学、イムノブロッティング、ドットブロッティングです。SIGMAFAST™ Fast Red TR/Naphthol AS-MX錠剤は0.6 mMのレバミゾ-ルを含むため、内在性のアルカリホスファタ-ゼ活性はブロックされます。SIGMAFAST™ Fast Red TR/Naphthol AS-MX錠は、追加のバッファ-や手順を必要とせずに活性型の基質溶液を調製できます。
再構成
1錠を1 mLの脱イオン水に溶解すると、そのまま使用可能なバッファ-溶液が得られます。
法的情報
SIGMAFAST is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
F4648-5SET:
F4648-BULK:
F4648-50SET:
F4648-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Telomere length and telomerase activity during expansion and differentiation of human mesenchymal stem cells and chondrocytes
Parsch D, et al.
Journal of Molecular Medicine, 82(1), 49-55 (2004)
Christina Anna Stratopoulou et al.
Journal of clinical medicine, 10(19) (2021-10-14)
Increasing imaging data point to a link between deep endometriotic nodules (DENs) and uterine adenomyosis (AD). The study aimed to investigate this link at the histological level and detect potential features shared by the two diseases. We collected formalin-fixed paraffin-embedded
Jason S Williams et al.
Developmental biology, 444 Suppl 1, S274-S286 (2018-04-01)
Melanocytes derive from neural crest cells, which are a highly migratory population of cells that play an important role in pigmentation of the skin and epidermal appendages. In most vertebrates, melanocyte precursor cells migrate solely along the dorsolateral pathway to
Kathryn B Moore et al.
Developmental biology, 437(1), 27-40 (2018-03-09)
Neural basic helix-loop helix (bHLH) transcription factors promote progenitor cell differentiation by activation of downstream target genes that coordinate neuronal differentiation. Here we characterize a neural bHLH target gene in Xenopus laevis, vexin (vxn; previously sbt1), that is homologous to
Anja Rabien et al.
International journal of molecular sciences, 19(6) (2018-06-03)
Bladder cancer still requires improvements in diagnosis and prognosis, because many of the cases will recur and/or metastasize with bad outcomes. Despite ongoing research on bladder biomarkers, the clinicopathological impact and diagnostic function of miRNA maturation regulators Drosha and Argonaute
資料
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.