Merck
131164
Sigma-Aldrich
インジゴカルミン
certified by the Biological Stain Commission, Dye content 85 %
別名:
アシッドブル-74, インジゴ-5,5′-ジスルホン酸 二ナトリウム塩, インジゴカルミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H8N2Na2O8S2
CAS番号:
分子量:
466.35
カラーインデックス番号:
73015
Beilstein:
4103904
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
グレード
certified by the Biological Stain Commission
品質水準
アッセイ
>85.0% (HPLC)
フォーム
solid
組成
Dye content, 85%
dark blue to very dark blue
pH
3.87 (30 °C, 7.14 g/L)
mp
≥340 °C
密度
0.71 g/cm3 at 29 °C
λmax
608 nm
εmax
20,000 at 250-256 nm in water at 0.01 g/L
29500 at 284-290 nm in water at 0.01 g/L
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2NC(\C(=O)c2c1)=C3\Nc4ccc(cc4C3=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H10N2O8S2.2Na/c19-15-9-5-7(27(21,22)23)1-3-11(9)17-13(15)14-16(20)10-6-8(28(24,25)26)2-4-12(10)18-14;;/h1-6,17-18H,(H,21,22,23)(H,24,25,26);;/q;2*+1/p-2/b14-13+;;
InChI Key
KHLVKKOJDHCJMG-QDBORUFSSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
インジゴカルミンは、好中球によるオゾン産生に対するその効果を調べるために使用されてきました。
生物化学的/生理学的作用
インジゴカルミン(IC)(別名:アシッドブルー74、Food Blue 1、FD&C Blue 2)は青色合成色素です。分析化学において酸化還元指示薬として、生物学において顕微鏡用染色として使用されています。また、ICは光度検出器としても使用されます。ICは毒性の強いインジゴイド染料で、悪心、嘔吐、下痢を引き起こす消化管への刺激、ならびに咳嗽や息切れを引き起こす気道への刺激などさまざまな健康被害と関連しています。ICへの曝露はヒトの皮膚や眼への刺激をもたらす可能性もあります。 IC色素スプレーは、潰瘍性大腸炎における異形成の診断に使用され、実行可能な単純かつ安全な方法であると考えられています。
適合性
コラーゲン染色として、ならびに赤色核染色を用いる方法で使用されます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
131164-2.5G:
131164-25G:
131164-BULK:
131164-VAR:
131164-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Superoxide converts indigo carmine to isatin sulfonic acid: implications for the hypothesis that neutrophils produce ozone.
Kettle AJ
The Journal of Biological Chemistry, 279(18), 18521-18525 (2004)
An experimental study of indigo carmine removal from aqueous solution by electrocoagulation
Secula M S
Desalination, 277(1-3), 227-235 (2011)
Pancolonic indigo carmine dye spraying for the detection of dysplasia in ulcerative colitis
Rutter M D
Gut, 53(2), 256-260 (2004)
Rice husk ash as an effective adsorbent: evaluation of adsorptive characteristics for Indigo Carmine dye.
Lakshmi UR
Journal of Environmental Management, 90(2), 710-720 (2009)
J. Ind. Chem. Soc., 63, 533-533 (1986)