Merck
458848
Sigma-Aldrich
アルラレッドAC
Dye content 80 %
別名:
6-ヒドロキシ-5-[(2-メトキシ-5-メチル-4-スルホフェニル)アゾ]-2-ナフタレンスルホン酸二ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H14N2Na2O8S2
CAS番号:
分子量:
496.42
カラーインデックス番号:
16035
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
フォーム
powder
品質水準
組成
Dye content, 80%
テクニック
microbe id | staining: suitable
red to maroon
mp
>300 °C (lit.)
溶解性
water: 53.878 g/L at 25 °C (OECD Test Guideline 105 - soluble)
密度
0.448 g/cm3 at 20 °C (at 976.8 hPa - OECD Test)
&ε; (減衰係数)
≥20000 at 501-507 nm in water at 0.01 g/L
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].[Na+].COc1cc(c(C)cc1\N=N\c2c(O)ccc3cc(ccc23)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C18H16N2O8S2.2Na/c1-10-7-14(16(28-2)9-17(10)30(25,26)27)19-20-18-13-5-4-12(29(22,23)24)8-11(13)3-6-15(18)21;;/h3-9,21H,1-2H3,(H,22,23,24)(H,25,26,27);;/q;2*+1/p-2/b20-19+;;
InChI Key
CEZCCHQBSQPRMU-LLIZZRELSA-L
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アルラレッドACは、食品アゾ染料です。水に溶け、エタノールに不溶の暗赤色の粉末または顆粒です。
アプリケーション
アルラレッドACは以下の用途に使用されています:
  • マウス糞中中性ステロール(FNS)の測定
  • 発生毒性の評価
  • リキッドハンドリングロボットの実験性能を観察するための着色試薬
生物化学的/生理学的作用
アルラレッドACは着色剤および非吸収性カラーマーカーとして使用されています。
法的情報
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
458848-VAR:
458848-BULK:
458848-500G:
458848-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Transgenic Tomatoes Expressing the 6F Peptide and Ezetimibe Prevent Diet-induced Increases of Interferon-β and Cholesterol 25-hydroxylase in Jejunum
Mukherjee P, et al.
Journal of Lipid Research (2017)
Study of strawberry flavored milk under pulsed electric field processing
Aguirre DB, et al.
Food Research International, 43 (2010)
Compendium of Food Additive Specifications (1977)
Krishnaraj Ganeshnarayan et al.
Applied and environmental microbiology, 75(5), 1308-1314 (2008-12-31)
Biofilms are composed of bacterial cells encased in a self-synthesized, extracellular polymeric matrix. Poly-beta(1,6)-N-acetyl-d-glucosamine (PNAG) is a major biofilm matrix component in phylogenetically diverse bacteria. In this study we investigated the physical and chemical properties of the PNAG matrix in
Reyna G Sánchez-Duarte et al.
Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research, 65(4), 618-623 (2012-01-27)
The present study was designed to evaluate the chitosan, which has been obtained by deacetylation of chitin, as a biosorbent. The chitin was isolated from fermented shrimp waste by an important local industrial food biopolymer. The aim of this work