Merck
03322
Supelco
タートラジン
analytical standard
別名:
アシッドイエロー23
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H9N4Na3O9S2
CAS番号:
分子量:
534.36
カラーインデックス番号:
19140
Beilstein:
69850
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
E番号:
E102
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)C1=NN(c2ccc(cc2)S([O-])(=O)=O)C(=O)C1N=Nc3ccc(cc3)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H12N4O9S2.3Na/c21-15-13(18-17-9-1-5-11(6-2-9)30(24,25)26)14(16(22)23)19-20(15)10-3-7-12(8-4-10)31(27,28)29;;;/h1-8,13H,(H,22,23)(H,24,25,26)(H,27,28,29);;;/q;3*+1/p-3
InChI Key
UJMBCXLDXJUMFB-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Tartrazineは合成アゾ色素であり、薬剤、食品、化粧品によく含まれています。Tartrazineは、スルファニル酸と3-カルボキシ-L-(4-スルホフェニル)-5-ピラゾロンとの反応により合成できます。
アプリケーション
Tartrazineは、薄層クロマトグラフィーおよびイオン対高速液体クロマトグラフィーを用いた市販の清涼飲料水中のTartrazine測定の標準物質として使用できます。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
03322-25MG:
03322-BULK:
03322-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Simultaneous analysis of tartrazine and its intermediates by reversed phase liquid chromatography.
Wittmer PD, et al.
Am. Fam. Physician., 47(8), 1422-1423 (1975)
Determination of synthetic food dyes in commercial soft drinks by TLC and ion-pair HPLC.
Andrade DIF, et al.
Food Chemistry, 157(8), 193-198 (2014)
Hazem M Abu Shawish et al.
Food chemistry, 138(1), 126-132 (2012-12-26)
Tartrazine dye Na(3)TZ in foodstuff products was determined by a new modified carbon paste electrode, encoded sensor A, and a coated silver wire electrode, encoded sensor B, based on tartrazine TZ- cetryltrimethyl ammoniumbromide CTAB as a chemical modifier TZ-CTA. The
Xingren Pan et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 59(12), 6650-6656 (2011-05-20)
Tartrazine is an artificial azo dye commonly used in food products. The present study evaluated the interaction of tartrazine with two serum albumins (SAs), human serum albumin (HSA) and bovine serum albumin (BSA), under physiological conditions by means of fluorescence
Ute Uhlemann et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 29(8), 1244-1255 (2012-06-30)
In this paper, a method for the detection of norbixin and tartrazine in sugar by means of resonance Raman spectroscopy is presented. The extraction was done in four steps using methanol and the measurements were performed in aqueous solution. The