アッセイ
≥95% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
>300 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
[Na+].[Na+].Oc1ccc2cc(ccc2c1\N=N\c3ccc(cc3)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H12N2O7S2.2Na/c19-15-8-1-10-9-13(27(23,24)25)6-7-14(10)16(15)18-17-11-2-4-12(5-3-11)26(20,21)22;;/h1-9,19H,(H,20,21,22)(H,23,24,25);;/q;2*+1/p-2/b18-17+;;
InChI Key
OIQPTROHQCGFEF-QIKYXUGXSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- 逆相高速液体クロマトグラフィー(RP-HPLC)/UV検出による、グミ、チューインガム、キャンディサンプル中のサンセットイエローFCF、アルラレッドAC、キノリンイエローWS、タートラジンの同時分析
- ゼラチン中のタートラジン、サンセットイエロー、アルラレッドおよびアセトアミノフェンの各剤形のサイクリックボルタンメトリー測定のためのコバルト錯体修飾炭素ペースト電極(CoC/CPE)を用いた電気化学センサーの構築
- 18種類のチリパウダーと6種類の缶詰果物サンプル中の20種類の合成色素の、液体クロマトグラフィー・タンデム質量分析(LC-MS/MS)による多成分一斉分析
- 抽出用透明ポリマーマトリックスを用いた果汁サンプルからのブリリアントブルー、サンセットイエロー、ポンソー4R、タートラジンの分光光度計による推定定量
- 異なる食品サンプルから得られた5種類の合成食用色素の液液マイクロ抽出物の、高速液体クロマトグラフィー/可変波長紫外線検出器(HPLC-VWUVD)による測定
WGK
WGK 2
Jan Code
68775-VAR:
68775-BULK:
68775-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック