Merck
234133
Sigma-Aldrich
キノリンイエロー
Dye content 95 %
別名:
ソルベントイエロー33
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H11NO2
CAS番号:
分子量:
273.29
カラーインデックス番号:
47000
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
詳細
spirit soluble
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
powder
組成
Dye content, 95%
テクニック
titration: suitable
mp
240 °C
溶解性
chloroform: 1 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow to very deep yellow
λmax
439 nm
Amax
1.16 at 285-291 nm in methanol at 0.01 g/L
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
O=C1C(c2ccc3ccccc3n2)C(=O)c4ccccc14
InChI
1S/C18H11NO2/c20-17-12-6-2-3-7-13(12)18(21)16(17)15-10-9-11-5-1-4-8-14(11)19-15/h1-10,16H
InChI Key
IZMJMCDDWKSTTK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
キノリンイエローは、キノフタロン色素クラスに属します。一般に食品着色料として使用されます。キノリンイエローは本質的に陰イオン性で、羊毛や絹の染色に使用されます。キノリンイエローには遺伝毒性も発がん性もないことが研究によって示されています。人間の健康にとって安全であると考えられています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
234133-VAR:
234133-25G:
234133-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ivona Lhotská et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 23(12) (2018-12-19)
Food analysis demands fast methods for routine control and high throughput of samples. Chromatographic separation enables simultaneous determination of numerous compounds in complex matrices, several approaches increasing separation efficiency and speed of analysis were involved. In this work, modern types
S M el Dareer et al.
Journal of toxicology and environmental health, 23(3), 385-393 (1988-01-01)
The disposition of 2-(2-quinolyl)-1,3-indandione (D. C. yellow #11, DCY) in male Fischer rats dosed intravenously or by feeding was determined. For rats given [14C]DCY in the feed (0.00044-0.41% of the diet), recovery of radioactivity during the 24-h dosing period and
Kristina Knutson et al.
Biotechnology progress, 20(6), 1893-1896 (2004-12-04)
A laccase-mediator system (LMS) for biobleaching was applied to a bleached chemical pulp dyed with stilbene dye Direct Yellow 11. Of mediators tested, 2,2'-azinobis(3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonate) (ABTS) was found to be more effective than either violuric acid (VA) or N-hydroxybenzotriazole (HBT), which
M Meyer et al.
Environmental mutagenesis, 8(5), 727-740 (1986-01-01)
The L5178Y TK+/- mouse lymphoma assay is widely used in mutagenicity testing. Trifluorothymidine-resistant (TFTr) mutants are quantitated following growth in agar-supplemented cloning medium. In an attempt to evaluate the effect of agar on plating efficiency, we have tested several lots
Heinrich Zollinger
Color Chemistry: Syntheses, Properties, and Applications of Organic Dyes and Pigments (2003)