Merck
73436
Supelco
インジゴカルミン
analytical standard
別名:
アシッドブル-74, インジゴ-5,5′-ジスルホン酸 二ナトリウム塩, インジゴカルミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H8N2Na2O8S2
CAS番号:
分子量:
466.35
カラーインデックス番号:
73015
Beilstein:
4103904
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
E番号:
E132
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2NC(\C(=O)c2c1)=C3\Nc4ccc(cc4C3=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H10N2O8S2.2Na/c19-15-9-5-7(27(21,22)23)1-3-11(9)17-13(15)14-16(20)10-6-8(28(24,25)26)2-4-12(10)18-14;;/h1-6,17-18H,(H,21,22,23)(H,24,25,26);;/q;2*+1/p-2/b14-13+;;
InChI Key
KHLVKKOJDHCJMG-QDBORUFSSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
インジゴカルミン(IC)は食用色素に分類される合成インジゴ色素であり、生彩を欠く食品の外観に特徴を加えるため、食品の元の色や食感を変化させるため、また加工中や保存中に自然の色を維持するために使用されます。
この製品は、食品の正確な品質管理に用いるニート標準としてSigma-Aldrich(シグマ アルドリッチ)が供給します。欧州連合では、食品着色料の分類番号としてE番号が使用されています。E番号100~199には、石油由来の人工食品着色料だけではなく、野菜、昆虫、または天然食品混合物などを原料とする天然添加物も含まれています。ICは、果汁、パン、燻製の魚、菓子、トマト、ケチャップ、乳製品、脱脂乳などのさまざまな食品に使用されています。
アプリケーション
生理的バッファー(pH 7.4)中におけるインジゴカルミンとウシ胸腺DNAとの相互作用を、臭化エチジウム(EB)色素を蛍光プローブとした分光法で調べることができます。インジゴカルミンは、純粋型および製剤型のパントプラゾールナトリウムセスキ水和物(PNT)を臭化物-臭化物混合物を用いて分光光度法で測定する際に、分析試薬として使用できます。また、ICは、食品中の分析物をマイクロエマルジョン動電クロマトグラフィー(MEEKC)を用いて定量する際に、分析標準物質として使用できます。
適切な装置技術に関する更なる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。さらにサポートが必要な場合は、テクニカルサービスまでお問い合わせください。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
おすすめ製品
NMRに関してメルクのオンラインプラットフォームであるChemisTwin®で利用可能な本製品のデジタル参照物質を検索してください。このChemisTwin®上のデジタル等価物はサンプル同定の確認および化合物の定量化に使用することができます(デジタル外部標準と併用)。数回のクリックでこの物質のNMRスペクトルを閲覧し、オンラインで自分のサンプルと比較することができます。こちらで詳細を確認して無料トライアルを開始してください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
73436-BULK:
73436-25MG:
73436-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8
アマランス analytical standard
Supelco
87612
アマランス
エリスロシンB analytical standard
Supelco
87613
エリスロシンB
インジゴ European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001752
インジゴ
タートラジン analytical standard
Supelco
03322
タートラジン
カルモイシン analytical standard
Supelco
52245
カルモイシン
インジゴ synthetic, Dye content 95 %
Sigma-Aldrich
229296
インジゴ
Spectroscopic studies of DNA interactions with food colorant indigo carmine with the use of ethidium bromide as a fluorescence probe
Ma Y, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 60(43), 10867-10875 (2012)
Determination of food colorants by microemulsion electrokinetic chromatography
Huang Y-H, et al.
Electrophoresis, 26(4-5), 867-877 (2005)
Sensitive spectrophotometric methods for the determination of pantoprazole sodium in pharmaceuticals using bromate-bromide, methyl orange and indigo carmine as reagents
Basavaiah K and Kumar ARU
Indian Journal of Chemical Technology, 14, 611-615 (2007)
eComment. Criticism on a new marking technique for lung nodules identification.
Alessandro Baisi et al.
Interactive cardiovascular and thoracic surgery, 16(3), 383-383 (2013-02-13)
O Dohi et al.
Digestion, 86(2), 161-170 (2012-08-15)
To evaluate the usefulness of flexible spectral imaging color enhancement with indigo carmine (I-FICE) in early gastric cancer (EGC) demarcation. The study participants were 29 patients with differentiated-type EGC. The endoscope was fixed and images of the same area of