Merck
229296
Sigma-Aldrich
インジゴ
synthetic, Dye content 95 %
別名:
インジゴチン, インジゴブルー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H10N2O2
CAS番号:
分子量:
262.26
カラーインデックス番号:
73000
Beilstein:
88275
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
品質水準
フォーム
powder
組成
Dye content, 95%
テクニック
titration: suitable
mp
>300 °C (lit.)
密度
1.35 g/cm3 at 20 °C
λmax
602 nm
&ε; (減衰係数)
≥8000 at 599-605 nm in chloroform
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
O=C1C(\Nc2ccccc12)=C3/Nc4ccccc4C3=O
InChI
1S/C16H10N2O2/c19-15-9-5-1-3-7-11(9)17-13(15)14-16(20)10-6-2-4-8-12(10)18-14/h1-8,17-18H/b14-13+
InChI Key
COHYTHOBJLSHDF-BUHFOSPRSA-N
遺伝子情報
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
インジゴはショウジョウバエの摂餌量測定に色素として用いられています。また糸状菌株によるインジゴ染料の分解および脱色能力の研究にも用いられています。
生物化学的/生理学的作用
インジゴは濃い青色の染料です。コマツナギ属の植物から抽出されるほか、化学的にも合成できます。インジゴは建染め繊維染料であり、綿のようなセルロース系繊維に広く使用されます。またさらに、通気された硫酸中での軟鋼の腐食防止にも用いられます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
229296-VAR:
229296-100G:
229296-25G:
229296-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Indigo: Cultivate, dye, create (2018)
Insulin-producing cells in the Drosophila brain also express satiety-inducing cholecystokinin-like peptide, drosulfakinin
Soderberg JAE, et al.
Frontiers in Endocrinology, 3, 109-109 (2012)
Optimization of fungal decolorization of azo and anthraquinone dyes via Box-Behnken design
Papadopoulou K , et al.
International Biodeterioration & Biodegradation, 77, 31-38 (2013)
Decolorization of textile indigo dye by ligninolytic fungi
Balan DSL and Monteiro RTR
Journal of Biotechnology, 89(2-3), 141-145 (2001)
Inhibition of mild steel corrosion in sulphuric acid using indigo dye and synergistic halide additives
Oguzie EE, et al.
Materials Chemistry and Physics, 84, 363-368 (2004)