Merck
214981
Sigma-Aldrich
ジイソブチルアルミニウムヒドリド 溶液
1.0 M in THF
別名:
DIBAL, DIBAL-H
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3)2CHCH2]2AlH
CAS番号:
分子量:
142.22
Beilstein:
4123663
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
eCl@ss:
38120609
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
フォーム
liquid
品質水準
反応適合性
reagent type: reductant
濃度
1.0 M in THF
bp
65 °C
密度
0.866 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)C[AlH]CC(C)C
InChI
1S/2C4H9.Al.H/c2*1-4(2)3;;/h2*4H,1H2,2-3H3;;
InChI Key
AZWXAPCAJCYGIA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ジイソブチルアルミニウムヒドリド溶液(THF中1M濃度)は強力な還元剤です。以下のような反応に用いることができます:
  • 保護されたジペプチドのトランス-アルケン等配電子体の合成。
  • To generate ビス(1,5-シクロオクタジエン)ニッケル(0)(Ni(cod)2)のin situでの生成、この化合物はエテニルトリブチルチンの 2-プロペナールへ共役付加を触媒しtert-ブチルジメチル[((E)-1,4ペンタジエニル)オキシ]シランを生成します。
  • アリールプロピオン酸エステルを還元し、対応するプロパルギルアルコールを与えます。
Pd-触媒による第二級臭化アルキルの還元的脱臭素化反応に用います。過ベンジル化フラノシドのO-脱ベンジル化と開環反応。 ZrCp2Cl2とDIBAL-HからのHZrCp2Clの簡便なin situ生成。
包装
通い容器のオプションをご覧ください。
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
アルキルアルミニウムを含有するもの
危険等級II
第二種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
214981-100ML:4548173116617
214981-VAR:
214981-18L-C:
214981-PZ:
214981-800ML:4548173116631
214981-8L:4548173116648
214981-18L-KL:
214981-18L:4548173116624
214981-20L:
214981-4X25ML:4548173377353
214981-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A stereocontrolled synthesis of trans-alkene isosteres of dipeptides.
Spaltenstein A, et al.
Tetrahedron Letters, 27(19), 2095-2098 (1986)
D J Kopecky et al.
The Journal of organic chemistry, 65(1), 191-198 (2000-05-18)
An optimized protocol for the DIBALH reductive acetylation of acyclic esters and diesters is described. This reductive acetylation procedure allows a wide variety of esters to be converted into the corresponding alpha-acetoxy ethers in good to excellent yields. It was
Hidetsura Cho et al.
The Journal of organic chemistry, 75(3), 627-636 (2009-12-31)
A systematic investigation of the reductive ring-expansion reaction of cyclic ketoximes fused to aromatic rings with diisobutylaluminum hydride (DIBALH) is described. This reaction regioselectively afforded a variety of five- to eight-membered bicyclic heterocycles or tricyclic heterocycles containing nitrogen neighboring an
J Marco-Contelles et al.
Carbohydrate research, 335(1), 63-70 (2001-09-13)
The reaction of DIBALH with bis(heteroannulated)-pyranosides containing the perhydrofuro[2,3-b]pyran moiety is described. The hydride attack at the anomeric carbon (C-9a) resulted in the exclusive tetrahydrofuran ring opening. The selectivity of this reaction has been evaluated as other benzylidene acetals built
Y Kitade et al.
Nucleic acids symposium series, (27)(27), 107-108 (1992-01-01)
Reaction of purine nucleosides, such as 2',3'-isopropylideneinosine (1a) and 2',3'-isopropylideneadenosine (1c), with diisobutylaluminum hydride (DIBAL) in dry tetrahydrofurane resulted in the formation of the corresponding 9-(2',3'-isopropylideneribity)purines (2) in good yields. Oxidation of the ribityl derivatives (2) with NalO4 and subsequent