Merck
215007
Sigma-Aldrich
ジイソブチルアルミニウムヒドリド 溶液
1.0 M in toluene
別名:
DIBAL, DIBAL-H
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3)2CHCH2]2AlH
CAS番号:
分子量:
142.22
Beilstein:
4123663
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
eCl@ss:
38120609
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
liquid
品質水準
反応適合性
reagent type: reductant
濃度
1.0 M in toluene
密度
0.858 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CC(C)C[AlH]CC(C)C
InChI
1S/2C4H9.Al.H/c2*1-4(2)3;;/h2*4H,1H2,2-3H3;;
InChI Key
AZWXAPCAJCYGIA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ジイソブチルアルミニウム水素化物溶液(1M トルエン溶液)はアジリジンエステルの対応するアルデヒドへの還元に使用されています。この化合物はアルコールからのジアルキルアルミニウムアルコキシドの合成にも使用されています。
Pd-触媒による第二級臭化アルキルの還元的脱臭素化反応に用います。過ベンジル化フラノシドのO-脱ベンジル化と開環反応。 ZrCp2Cl2とDIBAL-HからのHZrCp2Clの簡便なin situ生成。
包装
通い容器のオプションをご覧ください。
25 mL Sure/Sealボトルは使い捨てボトルとして推奨されます。パンクを繰り返すと製品の性能が低下する可能性があります。
法的情報
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3 - Water-react 1
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
39.2 °F - closed cup
引火点(℃)
4 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
アルキルアルミニウムを含有するもの
危険等級II
第二種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
215007-800ML:4548173116679
215007-4X100ML:
215007-PZ:
215007-VAR:
215007-8L:4548173116686
215007-18L:4548173116662
215007-100ML:4548173116655
215007-BULK:
215007-18L-C:
215007-20L:
215007-4X25ML:4548173309101
215007-4X10ML:
215007-18L-KL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of peptide macrocycles using unprotected amino aldehydes.
Rotstein BH, et al.
Nature Protocols, 5(11), 1813-1813 (2010)
Macromolecular engineering of polyactones and polyactides. 12. Study of the depolymerization reactions of poly (. epsilon.-caprolactone) with functional aluminum alkoxide end groups.
Dubois P, et al.
Macromolecules, 26(17), 4407-4412 (1993)
K Hirota et al.
Nucleic acids symposium series, (34)(34), 15-16 (1995-01-01)
It is reported that the diisobutylaluminum hydride (DIBALH) reduction of inosine and adenosine derivatives (1a and 1d) causes cleavage of the ribose moiety to give the corresponding 9-ribitylhypoxanthine (2a) and 9-ribityladenine (2d), respectively. The substitution effect of purine nucleosides on
Carl A Busacca et al.
The Journal of organic chemistry, 73(4), 1524-1531 (2008-01-17)
The reduction of tertiary phosphine oxides (TPOs) and sulfides with diisobutylaluminum hydride (DIBAL-H) has been studied in detail. An extensive solvent screen has revealed that hindered aliphatic ethers, such as MTBE, are optimum for this reaction at ambient temperature. Many
Thomas Lecourt et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 10(12), 2960-2971 (2004-06-24)
To explain the remarkable regioselective de-O-benzylating properties of diisobutylaluminium hydride (DIBAL-H) and triisobutylaluminium (TIBAL) towards polybenzylated sugars or cyclodextrins, we propose a plausible mechanistic rationale critically involving the kinetic formation of a product-generating 2:1 Al-benzylated sugar complex. For the reaction