戻る
インジゴカルミン
ニックネーム:
アシッドブル-74, インジゴ-5,5′-ジスルホン酸 二ナトリウム塩, インジゴカルミン
実験式(ヒル表記法):
C
16
H
8
N
2
Na
2
O
8
S
2
CAS番号:
860-22-0
分子量:
466.35
Products
製品区分
stains (2)
ブランド
Sigma-Aldrich (4)
Supelco (1)
色
分子量
物理的形状
純度
フォーマット
化学組成
品質レベル
アプリケーション
標準物質の種類
技法
製品の絞り込み
Showing 1-5 of 5
比較する
製品番号
詳細
価格
57000
インジゴカルミン,
for microscopy (Bact., Hist.), indicator (pH 11.5-14.0)
表示
価格を表示
73436
インジゴカルミン,
analytical standard
表示
価格を表示
131164
インジゴカルミン,
certified by the Biological Stain Commission, Dye content 85 %
表示
価格を表示
15-0170
インジゴカルミン,
SAJ first grade, ≥90.0%
表示
価格を表示
15-0160
インジゴカルミン,
JIS special grade, ≥97.5%