アッセイ
≥98.0% (HPLC)
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
[Na+].[Na+].CC(=O)Nc1cc(cc2cc(c(\N=N\c3ccccc3)c(O)c12)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C18H15N3O8S2.2Na/c1-10(22)19-14-9-13(30(24,25)26)7-11-8-15(31(27,28)29)17(18(23)16(11)14)21-20-12-5-3-2-4-6-12;;/h2-9,23H,1H3,(H,19,22)(H,24,25,26)(H,27,28,29);;/q;2*+1/p-2/b21-20+;;
InChI Key
WXLFIFHRGFOVCD-SERMZQFOSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Drinks and candies using reversed-phase high-performance liquid chromatography with photodiode array detection (RP-HPLC-PDA).
- Food products, beverages and water-soluble foods using reversed-phase high-performance liquid chromatography with diode array detection (RP-HPLC-DAD).
WGK
WGK 3
Jan Code
40462-25MG:
40462-VAR:
40462-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック